基因表达检测试剂盒
TaqMan 基因表达检测试剂盒
Applied Biosystems TaqMan 基因表达检测试剂盒包括一对未标记的 PCR 引物和 TaqMan 探针,探针 5’ 端标记 Applied Biosystems FAM 或 VIC 染料,3’ 端标记小沟结合物 (MGB) 和非荧光淬灭基团 (NFQ)。TaqMan 基因表达检测试剂盒拥有超过180万种预设计,涵盖了超过30个物种,同时提供单支反应管、96孔板、384孔微流体卡和 Applied Biosystems OpenArray 等供货形式。
检测试剂盒搜索工具
Applied Biosystems TaqMan 形式和定制检测试剂盒
设计您的定制 TaqMan 基因表达检测试剂盒,以研究任何生物体的任何基因或剪接变异体。
TaqMan 基因表达检测试剂盒提供简单易用的 96 孔板和更高通量的 384 孔微流体卡。您可以直接订购我们提供的基因标记试剂盒或者定制阵列板或阵列卡。使用 TaqMan™ 定制板服务还可以为 384 孔板配置任何预设计或定制的试剂盒。
Applied Biosystems TaqMan OpenArray 技术是一种基于实时荧光定量 PCR 的高性价比解决方案,使用 Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统搭配使用 OpenArray Block 每天可研究数百样品。每个 OpenArray 板可容纳与 8 个传统 384 孔板一样多的样品。
TaqMan基因表达分析简介
通过观看本项“TaqMan基因表达分析简介”的视频,来了解更多关于TaqMan基因表达分析的相关信息。本视频将为您提供一个轻松而又透彻的TaqMan基因表达分析概貌,内容广泛覆盖了包括TaqMan化学技术、搜索、选择、订购与使用这些分析等不同主题。