目前业内最全面的基因表达qPCR检测试剂盒——更专注于获得结果而非设计检测。
TaqMan™试剂盒是由探针和引物组成,基于使用TaqMan™MGB(小沟结合物)探针的5’核酸化学,采用定量效果最好的基因表达技术。
  • 高特异性、高灵敏度、宽动态范围,适用于任何基因表达技术。
  • 即用型产品: 无需优化,节省qPCR分析设计所需的劳动成本和费用,且无需相关的生物信息学专业知识。
哪一款TaqMan检测试剂盒或芯片产品最适合您?
Thermo Fisher科学家设计的超过120万种预设计引物和探针组(检测试剂盒)可供选择。
使用哪种检测形式? 你是否想要选择或设定检测试剂盒如何排布? 使用这种TaqMan检测/芯片
单管 N/A TaqMan™ 基因表达检测
96 孔板 TaqMan™ 阵列板:
不,我想要研究某一特定疾病或通路的预先设定板 TaqMan™ Array Gene Signature Cards
384孔微流控板 定制TaqMan™芯片卡
不,我想要研究某一特定疾病或通路的预先设定板 TaqMan™ Array Gene Signature Cards
OpenArray™ 板 TaqMan™ OpenArray™ Real-Time PCR 板
提交你自己的序列,然后由 Thermo Fisher 为你设计专门的TaqMan检测试剂盒。
使用哪种检测格式? 使用这种TaqMan检测/芯片
单管 定制TaqMan基因表达检测试剂盒
96 孔板 TaqMan定制板服务
384 孔板 TaqMan定制板服务
TaqMan检测试剂盒提供下列形式:
  • 单管检测——使用方便,所有反应物都在一管中,可用于任何Applied Biosystems™实时定量荧光PCR仪器。
  • 96孔板——与Applied Biosystems™ 7500,7500 Fast, 7900HT Fast,ViiA™ 7,StepOnePlus™和QuantStudio™3,5,6 Flex,7 Flex, 和12K Flex 实时荧光定量PCR系统兼容。
  • 384孔板——能够与任何 TaqMan™ 基因表达检测试剂盒组合,包括根据您的靶标序列设计的定制检测,可用于装有384孔模块的Applied Biosystems实时荧光定量PCR设备。
  • 384孔微流控卡——非常适合芯片验证或其他大规模分析研究。与我们的ViiA 7,7900HT Fast和 QuantStudio 7 Flex 以及12K Flex实时荧光定量PCR系统兼容。
  • 3,072孔板——可用于 OpenArray™ 实时荧光定量PCR系统,满足高通量检测需求。