Applied Biosystems™ SYBR™ Green 预混液设计用于使用一组两种 PCR 引物(侧面连接靶标区域)进行的实时荧光定量 PCR 反应。该预混液含有缓冲液、dNTPs‘热稳定性热启动 DNA 聚合酶,当然还有 SYBR Green 染料—总之,除了样品和 PCR 引物对以外实时荧光定量 PCR 所需的所有成分。
哪一款 SYBR Green 预混液最适合您?
由于研究人员需要更高的灵敏度、特异性和结果可重复性,更快地获取结果,同时还要防止污染,SYBR Green 预混液经过了多年的改进完善。尽管如今提供的 SYBR Green 预混液选择很多,但我们仍根据应用专门推荐了如下预混液。
应用
基因表达分析
(Microbe 检测、
ChIP DNA 分析)
基因表达分析
(Microbe 检测、
ChIP DNA 分析)
通过高分辨率熔解 (HRM) 分析进行基因分型
(突变扫描、甲基化分析)
推荐的预混液 Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green 预混液 Applied Biosystems™ Power™ SYBR™ Green 预混液 Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM 预混液
性能 最佳 较好 最佳
热启动 双重锁定保证出色的特异性是 是 是
循环模式 标准(~60 分钟)或
快速(~30 分钟)
标准(约 60 分钟) 标准(约 70 分钟)
遗留污染控制 包含不耐热的 UNG 及 dTTP/dUTP 混合物 含有兼容 Applied Biosystems™ AmpErase™ UNG (单独提供)的 dUTP 含有兼容 AmpErase UNG(另行提供)的 dUTP
反应混合物在 qPCR 前可稳定保存72小时 是    
兼容仪器 兼容所有的 Applied Biosystems™ 实时荧光定量 PCR 仪,Bio-Rad iQ™5 和 CFX™(96 和 384),Roche LightCycler™ 480 以及 Stratagene™ Mx3005P™ 系统 兼容所有的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 仪,Bio-Rad iQ5,Roche LightCycler 480 以及 Stratagene Mx3005P 系统 兼容运行高分辨熔解软件的 Applied Biosystems 实时荧光定量PCR 仪
推荐的引物浓度 300–800 nM 50–900 nM 50–900 nM
  查看价格或立即订购 查看价格或立即订购 查看价格或立即订购
想要寻找其他商品?
可通过下表了解 Thermo Fisher Scientific 提供的全系列 SYBR Green 预混液。
  单拷贝灵敏度 双重锁定技术 兼容快速循环 包含 dUTP 包含 UNG ROX PCR 之前稳定保存72小时 注释
Applied Biosystems™ 产品 广泛的仪器兼容性,最适于 Applied Biosystems 仪器。所有混合物中均含 ROX™ 染料。 
PowerUp SYBR Green 预混液(推荐)
••
我们最新、最好的预混液。出色的特异性、适于单拷贝检测,兼容广泛的仪器的配方。
Power SYBR Green 预混合
(最物超所值)
    我们最热门的预混液价值非凡。
SYBR™ Select 预混液
••
    我们最明亮的预混液。可能对于某些老旧仪器来说过于明亮。
Fast SYBR™ Green 预混液    
    我们的首款快速循环预混液配方。
SYBR Green 预混液      
    初代 Applied Biosystems™ SYBR Green 预混液。
MeltDoctor HRM 预混液      
    专为高分辨率熔解 (HRM) 分析而配制。
Thermo Scientific™ 产品 针对 Thermo Fisher Scientific 和其他供应商的特定仪器进行优化的预混液。提供包含单独的 ROX、低 ROX、高 ROX 和荧光素的版本。
Luminaris™ Color HiGreen qPCR 预混液
V
在预混液和样品缓冲液中包含便于加样的染料。
Maxima™ SYBR Green qPCR 预混液      
V
    基础预混液更划算,尤其是在您不希望预混 ROX 的情况下。
DyNAmo™ ColorFlash SYBR Green qPCR 试剂盒
V
在预混液和样品缓冲液中便于加样的染料,兼容快速循环反应的混合物。
Absolute™ QPCR 预混液,SYBR Green          
V
    基础预混液,唯一不含 dUTP 的版本。
Invitrogen™ 产品 针对 Thermo Fisher Scientific 和其他供应商的特定仪器进行优化的预混液。提供包含单独的 ROX、低 ROX、高 ROX 和荧光素的版本。
SYBR™ GreenER™ qPCR 超混液      
V
    最新的更明亮版本的 Platinum™ SYBR™ Green 超混液。
Express SYBR™ GreenER™ qPCR 超混液    
••
V
    具有 SYBR GreenER 预混液的所有特征,但兼容快速循环反应。即将停产。
Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG      
V
    初代 Invitrogen SYBR Green 预混液。
1.• = 预混液包含尿嘧啶-N-糖基化酶 (UNG) ;•• = 预混液包含不耐热的 UNG 的,相对于标准 UNG,可以提高预混液性能。
2.预混液包含惰性参比染料 ROX;V = 可变,可提供含有不同量 ROX 染料的不同版本预混液,也可通过单独的试管提供 ROX。