具有出众的灵敏度和可重复性,且不会对您的实时荧光定量PCR实验的其他性能参数产生影响。
  • 高灵敏度的DNA定量可实现低拷贝数检测
  • 优化配方提供了更高的一致性
  • 适用于现有的Applied Biosystems SYBR Green试剂实验方案
可检测出低至2拷贝的靶基因
强效SYBR Green PCR预混液可实现高灵敏度核酸定量,它能在较宽的模板浓度范围内检测出低至2拷贝的靶基因。 最新优化的配方包括高纯度的AmpliTaq Gold DNA聚合酶LD,以提供更高的灵敏度。 此外,我们的新配方可使差异最小化,确保实验批次间的一致性。 最重要的是,基于强效SYBR Green试剂的PCR化学试剂轻松替代了Applied Biosystems实验方案中的SYBR Green PCR预混液,且设置和热循环条件完全相同。
出众的灵敏度,且不带来任何影响
强效SYBR Green PCR预混液具有出众的灵敏度和可重复性,且不会对其他性能参数产生影响,如特异性、宽动态范围和一致性。 此外,强效SYBR Green PCR预混液还可提供高强度荧光信号,用于低拷贝数的稳定检测。
高精度
强效SYBR Green PCR预混液包含专利的ROX™染料——参比荧光染料,用于非PCR相关的荧光波动的标准化。 采用参比荧光染料进行标准化可最大程度降低孔间差异,这种差异是由多种原因造成的,如移液误差和样本蒸发。
即用型
强效SYBR Green PCR预混液具有更高的灵活性,缩短了实验设计时间,且减少了所需试剂的种类。 强效SYBR Green PCR预混液包含了除模板和引物外的全部组分,可用于基于出众的SYBR Green试剂的实时荧光定量PCR。 AmpliTaq Gold DNA聚合酶LD是一种灭活状态的热启动PCR酶,可实现室温设置,并最大程度减少非特异性扩增。