用于实时定量PCR的第一链cDNA合成试剂盒
正确选择第一链cDNA合成试剂盒,是确保您可在多种起始RNA下获得高cDNA得率、改善RT-qPCR检测效果的关键。您可根据自己的研究需求,选择我们的高容量cDNA反转录试剂盒或SuperScript® VILO™预混液.
哪一种用于实时定量PCR的第一链cDNA合成试剂盒最适合您?
| 立即订购 | 立即订购 | |
| 最大限度确保实时PCR的性能和便利性 | 最大限度确保实时PCR的性能和便利性 | |
|---|---|---|
| 高容量cDNA反转录试剂盒 详细了解 > |
SuperScript® VILO™预混液 详细了解 > |
|
| 反转录酶 | MultiScribe™ MuLV | SuperScript® III |
| 最佳反应温度 | 37°C | 42°C |
| 灵敏度 | 20 ng–2 µg总RNA | 1 pg–2.5 µg总RNA |
| cDNA得率 | 一般 | 超高 |
| 是否降低RNase H活性 | 未降低 | 大幅降低 |
| 实验方案 | 下载实验方案 | 下载实验方案 |