2720 热循环仪即将于2018年12月31日停产。
其替代产品为MiniAmp Thermal Cycler
showcase.par.30509.image.261.263.1.sho-2720-gif
个性化的96孔PCR仪采用0.2 mL反应管或96孔反应板,适用于基本的PCR和测序应用领域。
  • 以合理的价格获得成熟的 Applied Biosystems® PCR性能
  • 节省实验室空间但不影响实验结果
  • 采用直观的软件提高您的效率
了解最新上市的MiniAmp 热循环仪
了解 2720 热循环仪停产信息
您可承受价位且符合行业标准的PCR技术
Applied Biosystems® 2720 PCR仪采用与我们的GeneAmp® PCR系统9700相同的行业标准技术,但设计更为紧凑,价格也更低。 而且,它的可靠性和性能完全符合全球用户对于Applied Biosystems® PCR仪的期望。
占地面积小,从而节省宝贵的实验室空间
2720PCR仪的尺寸仅为21 cm (8.3英寸) 宽,36 cm (14.2英寸) 高,您几乎可以将它放在任何地方。 由于其排风散热装置在仪器后部,因此可将其安全地放置在狭窄的空间内,节省了宝贵的实验台空间。
产品文献
2720 热循环仪绿色荧光特性一览表
产品参数:2720热循环仪
用户指南: Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler
指南: GeneAmp® PCR 系统 2700 日常维护
说明书: 清理Applied Biosystems GeneAmp® PCR仪中用户储存的保护文件
手册: PCR基础构成- 包括一本仪器与配件选型指南
引文
促肾上腺皮质激素释放激素受体2基因的內含子多态性增加了中国人群中HBV相关肝细胞癌的易感性
Gu, X;Qi, P;Zhou, FG;Ji, Q;Wang, H;Dou, TH;Zhao, YP;Gao, CF
2010 HUMAN GENETICS 1, 75-81
产后奶牛子宫内分离的大肠杆菌对抗生素和环境噬菌体的易感性。 第一部分: 噬菌体的分离和裂解活性评估
Bicalho, RC;Santos, TMA;Gilbert, RO;Caixeta, LS;Teixeira, LM;Bicalho, MLS;Machado, VS
2010 Journal of Dairy Science 1, 93-104
卫星稷子花叶病毒外壳蛋白提升了植物病毒基因载体的性能
Everett, AL;Scholthof, HB;Scholthof, KBG
2010 VIROLOGY 1,37-46