按靶标查找 ELISA 试剂盒
数百个靶标,多个物种,不同规格
在广泛的磷酸化、神经生物、细胞因子、细胞外和细胞内靶标中,按研究靶标、物种、近义词和基因符号搜索、查找和对比2,000多种ELISA试剂盒。
即用型 包被ELISA试剂盒 包含试剂和组分,如预包被96孔板、检测抗体、免疫分析标准品、稀释液、洗涤液、终止液和封板膜。 未包被的ELISA试剂盒添加了制备和运行ELISA所需的试剂,包括ELISA优化的抗体配对,标准品,检测试剂和包被缓冲液(板可选配10板和20块板两种选择)。