多重复用节省时间、金钱和样本
基于 Luminex™ xMAP™(多分析谱分析)技术的免疫检测可实现多种分泌蛋白(细胞因子、趋化因子、生长因子等)的同时检测和定量,对于生物系统的综合研究而言具有宝贵价值。此高通量技术得到的结果可与 ELISA 媲美,但具有更优的效率、速度和动态范围。此外,采用多重复用,降低了每个靶标结果的成本。
我们为 Luminex 平台提供 Invitrogen™ ProcartaPlex™ 免疫检测,形式包括可组合的单路试剂盒、预配置多重检测板和定制式混合服务。此外,我们提供并支持 Luminex 仪器,包括 MAGPIX™、LX200™、100/200™ 和 FLEXMAP 3D™ 系统。
View full listing of singleplex kits and multiplex panels
我公司的多重检测产品组合
ProcartaPlex 系列检测产品此前在 Affymetrix eBioscience 品牌下销售,如今成为 Thermo Fisher Scientific 旗下 Invitrogen 品牌检测产品的一部分。ProcartaPlex 产品组合为多重测量提供同类最优的基于抗体的免疫检测,具有行业领先的理想蛋白靶标菜单。选择 ProcartaPlex 检测,为您的研究增加多重测量方案。(我们将向拥有适用于 Luminex 平台的 Invitrogen 检测产品先前(非 ProcartaPlex)产品组合的客户继续提供产品和支持。)
需要帮助?
我们通过现场应用科学家 (FAS) 提供免费个人咨询。我们的专家团队将通过面对面或电话方式,免费解答您的技术问题,帮助您选择检测或配置检测组合、进行故障排除等等。联系我们,发送邮件至  LuminexFAS@thermofisher.com ,获得个性化帮助。
Luminex 多重检测专题目录
ProcartaPlex 检测
ProcartaPlex 是我们用于 Luminex 仪器平台的首选多重免疫检测试剂盒产品线。检测涵盖来自人类、小鼠、大鼠和其他物种的超过 100 种细胞因子、趋化因子、生长因子和其他蛋白质靶标。从 50 余种预配置的多重检测板(2 到 45 重复用)或混合单重试剂盒(90% 可组合)中进行选择,以创建定制的多重检测。
定制式 Luminex 检测
让我们配置满足您特定检测需求的定制式试剂盒。为方便您使用,每款定制式检测板均配备有经混合、优化、检测并设计用于与 Luminex 100/200、FLEXMAP 3D 和 MAGPIX 系统配合使用的试剂。
Luminex 仪器
Luminex MAGPIX、LX200 和 FLEXMAP 3D 仪器采用定量荧光显微法或荧光流式细胞分析原理,对 50 - 500 种分析物进行同时(多重)定量。
相关应用目录
QuantiGene Plex RNA 检测
QuantiGene™ Plex 检测利用 xMAP™ Luminex™ 微珠进行 3 到 80 种 RNA 靶标的多重复用,随后进行基于分支 DNA 的信号扩增。该检测在 96 孔板中进行,使用 Luminex 仪器检测信号。
QuantiGene Plex DNA CNV 检测
QuantiGene™ Plex DNA CNV 检测为 96 孔以基于杂交的检测,其利用 xMAP™ Luminex™ 磁珠进行 3 到 33 种 DNA 靶标的复用并利用分支 DNA 信号扩增技术,对 DNA 靶标进行定量分析。使用 Luminex 仪器检测信号。
xMAP 技术
xMAP 技术适用于两种微珠类型:磁珠和聚苯乙烯珠。 Magplex™ 磁珠是一种超顺磁性的 6.5 微米微球,具有磁芯和聚苯乙烯表面。 聚苯乙烯 MicroplexTM 微珠是 5.6 微米的聚苯乙烯微球。两种微珠类型均采用比例精确的红色与红外荧光基团进行内部染色。红色与红外荧光基团的不同比例可得到 100 种独特的光谱特征微球,可通过 Luminex xMAP 检测系统进行识别。 不同单克隆抗体与不同微珠结合可用于在单孔中进行多分析物分析。
聚苯乙烯微珠使用的过滤板价格昂贵,且有时难以使用。这种微珠类型还使得检测自动化更加困难。 与聚苯乙烯微珠相比,磁珠的优势明显,因为可提供更大的便利和灵活性。 这种便利是由于能够将平底板与手持磁性洗板器(产品目录号:EPX-55555-00)或自动磁性洗板器配合使用加以实现的。 此外,通常与聚苯乙烯微珠配合使用的过滤板/真空多联器系统,也同样可与磁珠配合使用。
Luminex 仪器
Luminex 仪器包括三种仪器型号——MAGPIX、LX200 和 FLEXMAP 3D。这些仪器基于定量荧光显微法或流式细胞分析的原理。检测的多重定量性能与仪器的型号有关,从 MAGPIX 支持的 50 种分析物到 FLEXMAP 3D 支持的 500 种分析物不等。 与 ProcartaPlex 配合使用时,Luminex 平台提供快速而经济实惠的免疫检测谱分析。
Luminex 系统是包括三种仪器的一个系列,灵活的分析仪基于定量荧光显微法或荧光流式细胞分析原理,设计用于满足任何规模研究实验室的需求。多重检测系统可使用极小的样本量,在微孔板的一个孔中同时测量多达 80 种不同分析物。通过多重检测用定量测量以及蛋白质、RNA 和 DNA 检测,系统可提供快速且经济实惠的免疫检测谱分析和基因表达分析。
Luminex 系统为三种核心 xMAP 技术的组合。首先是 xMAP 微球,这是一个由 100 种荧光染色的 5.6 微米磁性微球(磁珠)和 5.6 微米聚苯乙烯微球组成的产品系列。两种类型的微珠均可作为靶标识别物和固体表面捕获物来构建检测。其二是基于荧光成像和流式细胞分析的仪器,分别为 Luminex Magpix 和 Luminex 200/FLEXMAP 3D 分析仪,它们集成了关键的 xMAP 检测组件,如发光二极管 (LED) 和 CCD 摄像机或激光、光学器件、先进的射流处理器和高速数字信号处理器。第三种组件是围绕微球设计的检测。
MAGPIX
最近,Luminex 引入了基于荧光成像原理的 MAGPIX 系统。发光二极管 (LED) 和 CCD 摄像机替代了激光和光电倍增管 (PMT),以提供经济实惠、紧凑而可靠的多重检测平台。经济型 MAGPIX 仪器与磁性微球(磁珠)(如上所述)配合使用时,可同时测量和定量微量滴定板单个孔中的多达 50 种分析物。MAGPIX 仪器是低通量到中通量实验室进行各类样本矩阵中蛋白质、RNA 和 DNA 定量分析的理想之选。
Luminex 200 和 FLEXMAP 3D
Luminex 200 和 FLEXMAP 3D 读数仪结合了两种激光、射流和实时数字信号处理,以区分多达 80 组不同的颜色编码磁性微球珠,每种对应不同的检测。Luminex 读数仪是一种执行此多重复用技术关键功能的基本工具:
射流
读数仪通过流式细胞分析检测单个微珠。读数仪的射流系统在微珠进入鞘液流时,将微珠排列成单行纵列,然后进入流动池。微珠一旦在流动池内形成单行纵列,每个微珠都会被单独查询以了解微珠颜色(分析物)和检测信号强度(PE 荧光强度)。
激光
读数仪使用 532 nm 绿色激光("检测"激光),用于激发检测的 PE 染料(链霉素亲和素-PE)。635 nm 固态激光(红色"分类"激光),用于激发微珠内部的染料,以确定其"颜色"或"区域",也用于通过光散射进行的双重鉴别。
检测器
读数仪具有四个检测器,每个检测器分别对应下图中所示的光路。检测器用于测量检测的荧光,测定微珠 (1-100),以及分辨单个与聚合的微珠。
磁珠检测用手持式磁性洗板器
我们已经开发了专有的手持式磁性洗板器(单独出售),以简化微珠清洗过程。
资源
学习资源
支持资源
相关资源