这类缓冲液的配方独特,专用于剥离蛋白质免疫印迹膜上的一抗和二抗,以在不同条件下对同一张膜进行重复检测,或孵育另一种抗体来检测不同的蛋白靶点。
蛋白质分析方法: 剥离抗体并再次进行western blot检测
畅销产品
从硝酸纤维素膜与PVDF膜上温和高效地剥离一抗和二抗,实现再次对同一张蛋白质印迹膜进行化学发光检测
可从膜上剥离高亲和力抗体,使膜能再次进行抗体孵育并通过化学发光底物进行检测。
快速温和地剥离蛋白质免疫印迹膜上的一抗和近红外(IR)染料标记二抗。
哪种抗体剥离缓冲液最适合我的实验?
  Restore™抗体剥离缓冲液 Restore™ Plus抗体剥离缓冲液 Restore™ 荧光抗体剥离缓冲液
特点 温和、无异味 强劲而温和、无异味 适用于近红外荧光印迹
即用型
印迹膜 NC和PVDF NC和PVDF 使用低荧光PVDF膜(货号22860
孵育时间 室温下,15 - 30分钟 室温下,5 - 15分钟 室温下,15分钟
在特定情况下选择 一抗容易被抗体剥离缓冲液洗脱 使用高亲和力的一抗 使用近红外染料标记的抗体
应用
  • 检测不同靶点
  • 适用于NC和PVDF膜
  • 优化抗体浓度
  • 适用于难以从免疫印迹膜上剥离的抗体,需要较长的孵育时间或高于22℃的孵育温度
  • 温和高效,用于快速剥离免疫印迹膜上的一抗以及近红外(IR)染料标记二抗
  Order Now 立即订购 立即订购
Resources
Learning resources
Support resources