Chemiluminescent Western Blot Detection
由于化学发光能够在膜或数字影像设备中进行高灵敏度以及方便的检测,因此很多蛋白实验室选择这一方法来检测Western Blot免疫印迹。 化学发光底物能够比其他的检测方法提供更多的优点,因而这一底物目前非常流行。
  • 需要多重曝光以获得最佳的图像
  • 蛋白印迹可以被再次标记以优化检测效果,或可视化第二种蛋白
  • 可对大范围的蛋白浓度进行检测和定量
  • 在目前所有的检测方法中,该方法能够获得最高的灵敏度
HRP底物 AP底物 下载技术提示
辣根过氧化物酶 (HRP)底物
辣根过氧化物酶(HRP)化学发光底物是由一个稳定的过氧化物溶液和一个增强的鲁米诺溶液组成的双组分体系。 将两种组分等体积混合便可制备得到工作溶液。 当与其上结合有HRP缀合的抗体(或其他探针)的印迹孵育时,化学反应发出425nm的光,其可以用X射线胶片,CCD照相机成像装置和检测化学发光的磷光成像仪捕获。 虽然X射线胶片能够提供定性和半定量的数据,并可以用来确认靶蛋白的存,但冷却式CCD照像机能够提供定性分析、即时图像处理、更高灵敏度,更高分辨率和比胶片更大的动态范围等优点。 另外,你也不必花时间在暗室中进行显影。
我们提供五种类型用于辣根过氧化物酶酶(HRP)western blot免疫印迹检测的化学发光底物。 利用如下的表格,根据目的靶蛋白的丰度,样品中靶蛋白的丰度以及灵敏度水平和可用仪器的类型,选择最合适的HRP化学发光底物。
哪种HRP化学发光底物更适合你?
  Pierce ECL底物 Pierce ECL Plus底物 SuperSignal West Pico PLUS底物 SuperSignal West Dura底物 SuperSignal West Femto底物
检测水平 低至中皮克浓度 低皮克浓度 低皮克至高飞克浓度 中飞克浓度 低至中飞克浓度
信号持续时 0.5-2 小时 5 小时 6-24 小时 24 小时 8 小时
检测方法: X光片,CCD成像仪 X光片,CCD成像仪,荧光成像仪 X光片,CCD成像仪 X光片,CCD成像仪 X光片,CCD成像仪
当如下情况时选择: 当靶点和样品量充足时 靶点不够充足,样品有限,并且需要化学荧光检测时 靶点不够充足,样品有限,并且需要比入门级的ECL底物具有更高灵敏度时 靶点不够充足,样品有限,并且需要使用CCD进行图像捕获时 靶点最不充足,样品非常宝贵,并且需要最大灵敏度时
对于你的价值 费用低;能够很容易的从入门级的ECL底物转换至该底物 由于包含化学荧光的选项,因而可以获得最佳的检测灵活性 性价比最高;适用于大多数的Western Blot免疫印迹 最佳信号持续时间 最佳的灵敏度
  立即订购 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
快速Western Blot免疫印迹
SuperSignal底物同样适用于我们的快速Western Blot免疫印迹试剂盒,该试剂盒相比于普通的化学发光Western Blot免疫印迹要节约4 小时的时间! 了解有关快速Western Blot套件的更多信息。
碱性磷酸酶(AP)底物
对于基于碱性磷酸酶(AP)的蛋白质印迹检测,我们提供我们的CDP-Star™底物,可提供皮克级水平的灵敏度,并与传统的X射线胶片和基于CCD的成像相兼容。 选择Novex™AP化学发光底物或完整试剂盒,WesternBreeze™化学发光免疫检测试剂盒,其中包含您的应用所需的全部解决方案,包括封闭液,一抗抗体稀释剂,即用型二抗溶液,即用型 使用化学发光底物,洗涤溶液,孵育盘,预切滤纸,聚酯片材,用于膜上均匀的底物发育。 
Resources
Learning resources
Support resources