western-blot-banner-181224
人类对生命的探究总是离不开两种大分子-蛋白与核酸。提取,纯化,身份鉴定,功能研究,也是伴随科研工作者左右的日常。巧妙利用各种染料性能,免疫特性,科研工作者们创造出了凝胶电泳,免疫印迹,让人眼不可见的这些大分子们无处遁形。
赛默飞提供Invitrogen™ iBright智能成像系统和Invitrogen™ E-Gel™ Imager凝胶成像仪,高分辨率的镜头,设计简洁、直观易用的软件可对条带进行准确快速地分析,避免繁琐的过程,让大分子凝胶成像更加得心应手。
蛋白成像
iBright 智能成像系统
轻触指尖,定格明亮印记
针对蛋白免疫印迹膜或者染色胶进行高分辨率的拍照和准确的图片数据分析。12.1寸全触屏一体机,910万像素的冷CCD,可同时拍摄4张印迹膜或胶,荧光模式下每张膜上可同时检测4种蛋白。 简单、快速拍摄高品质Western blot图像,您无需成为专家。
核酸成像
E-Gel Imager凝胶成像系统
方便小巧,经济实惠的凝胶成像系统,可用于琼脂糖凝胶和聚丙烯氨酰胺凝胶成像及分析,是进行核酸成像的首选。
通过灵活可更换的基座和滤光片,适用于多种核酸荧光染料(如EB,SYBR Safe, SYBR Gold 和 SYBR Green等染料)或显色染料的凝胶成像。简单的设置和直观的软件可对条带进行准确快速地分析。