promo-pod-protein-230x195
相比其他所有受调控的哺乳动物表达系统,T-REx™系统可实现更高水平的诱导表达。它利用了完整的CMV启动子,同时添加了细菌四环霉素抗性操纵子作为控制元件来高效地抑制及去抑制已知最强的哺乳动物启动子之一的转录。  
我们提供了一系列T-REx™产品可供选择,包括表达载体、表达系统及可稳定表达四环霉素抑制蛋白的表达细胞系等。这些细胞系在抑制状态下表现出极低的基底表达水平,而在使用四环霉素进行诱导后又可以进行高水平表达。