promo-pod-protein-230x195
Flp-In™系统使您可以稳定整合和表达感兴趣的基因,以提供单拷贝等基因细胞系。Flp-In™表达会在您选择的哺乳动物细胞系基因组中引入一个Flp重组靶标(FRT)位点。随后,包含您感兴趣的基因的表达载体会通过FRT位点的Flp重组酶介导DNA重组,整合入基因组。
我们为您提供一系列Flp-In™产品,包括表达载体和系统,以及包含稳定整合FRT位点的亲代细胞系。这些产品设计用于快速生成稳定细胞系,能够确保使用Flp-In™表达载体高水平表达您感兴趣的蛋白质。