Expi293™与ambr™系统结合起来可进行自动化蛋白表达
突破性的Expi293™ 表达系统可与TAP Biosystems ambr™ Advanced Micro Bioreactor System结合使用,在瞬时蛋白表达中具有极大优势。这两种系统内在带来的一致性和生产率的提高还可作为小规模瞬时蛋白表达的高效自动化细胞培养平台。
下载2013 PepTalk Expi293™ ambr™海报
观看视频:自动化瞬时蛋白表达——运行于ambr™系统上的Expi293™系统
了解突破性的Expi293™表达系统是如何与TAP Biosystems ambr™ 高级微型生物反应器系统结合使用,从而在瞬时蛋白表达中获得极大优势。
Expi293™ 表达系统
ambr™ 高级微型生物反应器系统
Expi293™表达系统是瞬时表达技术的一大进步,可通过哺乳动物细胞中进行快速超高得率的蛋白制备。
有能力得到高至10X的蛋白得率,使得你可以:
  • 使用较小的培养体积即获得所需蛋白质
  • 降低每毫克制得的蛋白质的成本
详细了解
Expi293™表达系统
ambr™系统将一次性小规模生物反应器与在线培养检测和自动移液工作站结合在一起,从而可同时平行培养48组15mL细胞培养体系进行自动化设置及维持,仅需极少的手动操作。
ambr™系统与Expi293™系统结合可:
  • 提供单次多至48种蛋白质的小规模表达自动平台
  • 通过减少劳动及操作时间来提高生产率
  • 提高蛋白表达的一致性和质量,同时对pH及溶解氧进行实时监控
  • 可对流程进行优化并增强培养规模可扩展性,从而进行大规模瞬时表达项目
详细了解ambr™
高级微型生物反应器系统