100% 不漏液*
从此,不再因为漏液而重新灌胶*
全新Invitrogen™ SureCast™手灌胶系统能够帮助你更轻松、更放心地手工灌制微型聚丙烯酰胺凝胶。该系统采用耐用型玻璃板,可通过简单的两步操作实现牢固的密封效果。SureCast灌胶架具有独特的倾斜支脚设计,可以最大限度地避免制胶液注入时漏出。SureCast灌胶架制备的凝胶适用于我们的 Invitrogen™ 微型电泳槽.
立即订购
*适用条款与条件
SureCast手灌胶系统的优势:
  • 不漏液设计—极大提高了制胶的成功率,节约时间和精力
  • 玻璃板耐用性极佳—耐用程度高达其他供应商的20倍**
  • 独特的倾斜支脚设计—最大限度避免漏液,帮助您更放心地灌注凝胶
  • 简单的组装步骤—两步操作即可完成组装,开始灌胶
与SureCast手灌胶试剂或其他品牌的聚丙烯酰胺灌胶试剂兼容。
**基于内部测试结果
SureCast手灌胶系统操作指南
将灌胶架置于水平台面上。
将隔片夹在两块玻璃板之间进行组装,使所有的外边缘齐平。
将组装好的玻璃板置于灌胶架中。握住玻璃板防止其移位的同时,合上把手以将玻璃板固定在灌胶架上。
倾斜灌胶架使其斜倚在支脚上。将分离胶溶液灌入玻璃板直至溶液到达刻度线的水平面。   等待分离胶聚合(5-10分钟),确认聚合完成。   倾斜灌胶架使其斜倚在支脚上,灌入浓缩胶溶液直到其到达前玻璃板的上边缘。调整灌胶架使其回到直立位置。
慢慢插入梳子,先从一端插入并在玻璃板间的缝隙中滑动,直至两端均插入缝隙。令浓缩胶聚合(5-10分钟)。检查聚合结果。
然后,拔出梳子并拿出玻璃板。该凝胶即可进行电泳。
将灌胶架置于水平台面上。
将隔片夹在两块玻璃板之间进行组装,使所有的外边缘齐平。
将组装好的玻璃板置于灌胶架中。握住玻璃板防止其移位的同时,合上把手以将玻璃板固定在灌胶架上。
倾斜灌胶架使其斜倚在支脚上。将分离胶溶液灌入玻璃板直至溶液到达刻度线的水平面。   等待分离胶聚合(5-10分钟),确认聚合完成。   倾斜灌胶架使其斜倚在支脚上,灌入浓缩胶溶液直到其到达前玻璃板的上边缘。调整灌胶架使其回到直立位置。
慢慢插入梳子,先从一端插入并在玻璃板间的缝隙中滑动,直至两端均插入缝隙。令浓缩胶聚合(5-10分钟)。检查聚合结果。
然后,拔出梳子并拿出玻璃板。该凝胶即可进行电泳。
为何要使用SureCast手灌胶试剂?
Invitrogen™ SureCast™浓缩胶缓冲液 Invitrogen™ SureCast™分离胶缓冲液为袋装干粉形式,每一袋都足以制备500 mL浓缩胶缓冲液(0.5 M Tris-HCl缓冲液,pH 6.8)或500 mL分离胶缓冲液(1.5 M Tris缓冲液,pH 8.8),从而灌制聚丙烯酰胺凝胶。
优势:
  • 方便的袋装干粉 - 将袋中的粉末溶于水,即可制成可直接使用的缓冲液
  • 节省时间和空间 - 无需称重、计算、调节pH,也无需分别采购每种试剂组分
  • 保质期长 - 以干粉形式放置和储存,可避免长期保存储存液的稳定性问题
SureCast丙烯酰胺溶液适用于SureCast灌胶架或其他制胶系统,用于制备非梯度凝胶和梯度凝胶。
特点:
  • 室温储存
  • 保质期长
  • 纯度高
  • 液体形式比丙烯酰胺粉剂更安全
  • 浓缩(40%)配方,可制备的凝胶百分比浓度范围更广
迎新套餐
SureCast手灌胶迎新套餐A
立即购买
SureCast™手灌胶套餐A包含完整的灌胶设备和试剂:
  • 2 个SureCast™ 灌胶架
  • 2个SureCast™玻璃板套装(2块短玻璃板,2块长玻璃板)
  • 2个SureCast™密封垫(连接于灌胶架)
  • 10个SureCast™ 隔片
  • 1个10孔多功能用具
  • 1个12孔多功能用具
  • 1个15孔多功能用具
  • 6个凝胶梳子(10,12,15孔各2个)
  • 1个SureCast™浓缩胶缓冲液2包
  • 1个SureCast™分离胶缓冲液2包
  • 1个SureCast™ APS(硫酸铵)(25 g)
  • 1 SureCast™ TEMED(四甲基乙二胺)(30 ml)
  • 1瓶SureCast™预混丙烯酰胺溶液,40% (450 mL)
SureCast手灌胶套餐B
立即购买
SureCast™手灌胶套餐B包含完整的灌胶设备:
  • 2个SureCast™灌胶架
  • 2个SureCast™玻璃板套装(2块短玻璃板,2块长玻璃板)
  • 2个SureCast™密封垫(连接于灌胶架)
  • 10个SureCast™ 隔片
  • 1个10孔多功能用具
  • 1个12孔多功能用具
  • 1个15孔多功能用具
  • 6个凝胶梳子(10,12,15孔各2个)
SureCast灌胶架规格
容量 2块玻璃板和1个用于1块微型胶的密封垫片
灌胶架尺寸 13 x 10 x 12.5 cm(高度包含拉直的把手)
每个凝胶体积 ~7.7 mL
材质 聚碳酸酯,乙缩醛,聚丙烯,硅胶
化学耐受性 SureCast灌胶架不受大多数醇类的影响,但不耐受氯化烃类(例如:氯仿),芳香烃类(例如:甲苯,苯)或者丙酮
凝胶外框尺寸 10 cm x 9.8 cm x 6.5 mm (适用于 微型电泳槽)
成品凝胶尺寸 8 cm x 8 cm x 1 mm (微型胶)
参考资料
产品资料:
相关产品:
仅限研究用途,不可用于诊断操作。