我们针对发现和靶向蛋白质组学应用提供试剂和试剂盒。我们同时提供单独的试剂和完整的试剂盒。
  • 功能强大 – 同质标签和代谢氨基酸标记可以同时进行多个样品的质谱分析,增加样品通量,对来自细胞、组织或生物体液的2-10个不同样品进行相对定量
  • 精确 - HeavyPeptide™ AQUA定制多肽可提供符合您应用要求的精准浓度,适用于复杂蛋白质混合物中极低浓度蛋白质的定量
  • 产品种类繁多 – 针对发现和靶向质谱蛋白定量应用提供丰富的试剂盒和单独的试剂组合
  • 兼容性强 – 针对Thermo Scientific LC-MS或LC-MS/MS平台应用进行了优化,同时Proteome Discoverer 1.4 或Pinpoint 1.4提供完整的数据分析支持
选择适合的蛋白定量试剂
  立即订购 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
  SILAC TMT iodoTMT aminoxyTMT 用于SRM的肽段
标记方法 代谢 胺反应质谱标签 半胱氨酸反应质谱标签 羰基反应质谱标签 掺入标准品
样品类型 培养的哺乳动物细胞
培养的哺乳动物细胞;组织和生物体液
培养的哺乳动物细胞;组织和生物体液 培养的哺乳动物细胞;组织和生物体液 培养的哺乳动物细胞;组织和生物体液
消化方案
凝胶内
溶液中
溶液中 溶液中
溶液中
定量方式
MS1
MS2 (6-plex)
MS3 (10-plex)
MS2 MS2
MS1
多重分析选项 2-plex, 3-plex 2-plex, 6-plex, 10-plex 6-plex 6-plex 未结合样品
发现和靶向定量检测
发现蛋白质组学允许在单个样品上投入更多的时间和精力,减少分析的样品数量,最大限度提高蛋白质鉴定效率。而靶向蛋白质组学策略可以限制监测的特性数量,然后通过优化色谱、仪器调校和采集方法,针对较大量的样品组合实现最高的灵敏度和通量。
胺反应TMTsixplex同质异序标签试剂盒应用视频
用于靶向定量的其他产品
使用一步法重标蛋白体外翻译试剂盒,可快速进行含稳定同位素标记(即重标)氨基酸的重组蛋白质的无细胞表达。使用此系统表达的重标蛋白质可作为样品制备损失、消化效率测定的质谱对照,或用作定量标准品。Pierce™肽段保留时间校准混合物含有15种以等摩尔比例混合的合成重肽,此类多肽经过色谱梯度洗脱,可用于评估靶向检测开发应用的LC性能,预测肽段保留时间。