Thermo Scientific 串联质谱标签试剂,专为通过串联质谱(MS)对不同样品中的蛋白质进行鉴定和定量而设计。TMT 10plex和11plex 试剂与TMTzero、TMTduplex和TMTsixplex试剂结构完全相同,只是质量报告基团上含有13C和15N同位素的数量和组合不同。根据主题或研究疾病查看在同行评阅期刊中的TMT文献列表.
  • 更强大——针对多个样品的并行MS分析增加了样品的通量,对来自细胞、组织或生物体液的样品,能够同时对多达11个样品进行相对定量分析
  • 更一致——TMTzero、TMTduplex、TMTsixplex、TMT10plex和TMT11plex试剂之间相同的试剂结构和性能,使得从方法建立到多重定量可进行高效转化
  • 更稳健——多样本分析能力的提高,也降低了定量数据的丢失
  • 更灵活——多种化学基团可对不同官能团进行特异性标记,还可利用抗TMT固相化树脂对标记后的官能团进行特异性富集
  • 更简便——三种包装规格(0.2、0.8和5毫克)可满足从小体积、高通量标记到大量标记的多种需求
  • 更有效——胺基、半胱氨酸和羰基反应性化学物质可利用有效的策略来对靶标官能团进行有效的标记
  • 更兼容——针对使用SP2或SPS MS3定量模式的高分辨率MS/MS平台进行了优化,Thermo Scientific Proteome Discoverer 2.1软件可支持相应的数据分析
为您的应用选择合适的TMT产品
胺基反应性双标TMT
双标TMT
胺基反应性6标TMT
6标TMT
胺基反应性10标TMT
10标TMT
胺基反应性11标TMT
11标TMT
半胱氨酸反应性6标 iodoTMT
6标 iodoTMT
羧基反应性6标 aminoxyTMT
6标 aminoxyTMT
反应性化学基团 胺反应性质量标签 胺反应性质量标签 胺反应性质量标签 胺反应性质量标签 半胱氨酸反应性质量标签 羧基反应性质量标签
2 6 10 11 6 6
产品形式 标记试剂&试剂盒 标记试剂&试剂盒 标记试剂&试剂盒 标记试剂 标记试剂&试剂盒 仅标记试剂
标准包装 0.8 mg/瓶 0.2, 0.8, and 5 mg/瓶 0.2, 0.8, and 5 mg/瓶 5 mg/瓶 0.2 mg/瓶 0.2 mg/瓶
立即订购 立即订购
试剂盒
 试剂 
(0.2 mg)
 试剂 
(0.8, 5 mg)
试剂盒
 试剂 
(0.2 mg)
 试剂 
(0.8, 5 mg)
试剂盒
试剂 试剂
试剂盒
试剂
性能数据
使用TMT10plex同质异序标签试剂进行MS实验的步骤总结
使用Thermo Scientific TMT10plex同质异序标签试剂进行MS实验的步骤总结。 将从细胞或组织中分离的蛋白提取物进行还原、烷基化处理并过夜酶切。样品用TMT试剂进行标记,并在样品分级和除杂之前进行混合。通过高分辨率Orbitrap LC-MS/MS分析标记样品,从而对多肽进行鉴定并对报告离子的相对丰度进行定量分析。
磷酸甘油酸激酶1多肽中诱导性S-亚硝基化的检测。
磷酸甘油酸激酶1多肽中诱导性S-亚硝基化的检测。 未处理的BV-2神经胶质瘤细胞,或由脂多糖(LPS)和S-亚硝基半胱氨酸(SNOC)各自诱导20小时的同类细胞,分别用Thermo Scientific iodoTMTsixplex试剂进行选择性标记(基于S-亚硝基化转换方法)。MS图谱显示了磷酸甘油酸激酶1多肽(GcITIIGGGDTATccAK,插入)中,iodoTMT修饰后的半胱氨酸(红色)的定位结果。 在插入的图中我们可由TMT报告基团离子的相对丰度(两次重复检测)得知,该多肽在LPS(127和130)和SNOC(129和131)诱导后,S-亚硝基化的水平均有升高。
使用TMT10plex同质异序标签试剂进行MS实验的步骤总结
使用Thermo Scientific TMT10plex同质异序标签试剂进行MS实验的步骤总结。 将从细胞或组织中分离的蛋白提取物进行还原、烷基化处理并过夜酶切。样品用TMT试剂进行标记,并在样品分级和除杂之前进行混合。通过高分辨率Orbitrap LC-MS/MS分析标记样品,从而对多肽进行鉴定并对报告离子的相对丰度进行定量分析。
磷酸甘油酸激酶1多肽中诱导性S-亚硝基化的检测。
磷酸甘油酸激酶1多肽中诱导性S-亚硝基化的检测。 未处理的BV-2神经胶质瘤细胞,或由脂多糖(LPS)和S-亚硝基半胱氨酸(SNOC)各自诱导20小时的同类细胞,分别用Thermo Scientific iodoTMTsixplex试剂进行选择性标记(基于S-亚硝基化转换方法)。MS图谱显示了磷酸甘油酸激酶1多肽(GcITIIGGGDTATccAK,插入)中,iodoTMT修饰后的半胱氨酸(红色)的定位结果。 在插入的图中我们可由TMT报告基团离子的相对丰度(两次重复检测)得知,该多肽在LPS(127和130)和SNOC(129和131)诱导后,S-亚硝基化的水平均有升高。
TMT 10plex 使用视频
更多质谱相关产品