样品制备仍是制约质谱 (MS) 分析的最大瓶颈问题之一,样品制备的可重现性可决定分析结果的成败。 Thermo Scientific™ 试剂和试剂盒针对样品制备流程各个步骤进行了优化,从降低样品复杂度的去除策略,到低丰度蛋白提取、富集和纯化等步骤。在消化后,多肽富集、分级和纯化步骤往往是分析的关键。比色法和荧光法多肽定量分析可实现消化后的样品处理标准化。
  • 全面—包含蛋白消化前后的各样品制备工作流程所需的试剂和试剂盒
  • 经过优化—所有试剂和试剂盒均可最大限度提高高丰度蛋白去除能力,或者增强蛋白和多肽得率
  • 多样化—产品可以完整试剂盒或标准试剂形式提供
  • 兼容性强—所有试剂盒均兼容质谱分析
  • 经过验证--所有的产品均已经过全面的测试,经检测过的样品也在Thermo Scientific™质谱仪平台上做过进一步分析验证
根据您的样品类型选择更合适的质谱样品制备产品
  体外培养的细胞 血清、血浆或体液 组织 纯化的蛋白 完整蛋白
裂解/提取
高丰度蛋白去除  
可选    
蛋白富集
蛋白互作交联
蛋白定量分析
可选
可选
凝胶分离 可选   可选
蛋白质消化
可选
蛋白富集/分级
多肽纯化
可选
去垢剂去除
可选
多肽定量分析
质谱样品制备产品
细胞裂解是基于质谱分析中蛋白提取的第一个步骤。 研究目标蛋白或研究蛋白定位时,可能需要进行多肽分级。 
用于前2种或前12种高丰度蛋白去除的试剂盒可帮助去除最高丰度的蛋白,确保能在消化前检测较低丰度的蛋白
富集技术包括免疫沉淀、PTM法(例如磷蛋白富集)富集,或活性位点标记和活性探针富集
最新的比色法和荧光法多肽定量分析方法可在蛋白消化后标准化各处理步骤的样品多肽浓度。
蛋白凝胶电泳是用于从细胞和组织提取物、血液或其他生物学来源材料分离蛋白最常用的技术。
蛋白酶可将目标蛋白切割成更小的片段或多肽,以进行质谱分析
成功分析低丰度蛋白并发现翻译后修饰多肽需要多个步骤:蛋白富集、片段化和/或纯化
多种专用设备和填料可以简单、高效地对样品进行脱盐、缓冲液置换和去除去垢剂
蛋白消化之前建议采用BCA蛋白定量检测,以标准化各处理步骤间的蛋白浓度
Thermo Scientific™ Pierce™ 质谱样品制备试剂盒用于体外培养的细胞,是一款用于制备质谱 (MS) 分析所需高纯度多肽混合物的综合试剂盒
在蛋白消化前从组织和原代或培养哺乳动物细胞制备裂解物时,最适合采用蛋白酶和磷酸酶抑制剂、混合液和片剂保护蛋白
质谱样品制备视频
质谱样品制备相关产品