我们的蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合溶液和片剂内含多种化合物,能靶向作用于:丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸磷酸酶;丝氨酸、半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶;氨肽酶。如果需要抑制金属蛋白酶,可以选择性的添加EDTA(溶液形式以单独的小瓶装提供,而片剂则本身含有该成分)。这些广谱抑制剂配方可以在防止蛋白质降解的同时维持蛋白的磷酸化状态,只需一种试剂或一个片剂即可提供全面保护。
Thermo Scientific™ Haltliquid混合液提供100 μL的单次使用装以及1 mL、5 mL和10 mL包装规格。Thermo Scientific Pierce片剂则采用统一规格,每片用于处理10 mL蛋白样品以满足不同的容量/价格需求。
根据您的实验需求选择合适的蛋白酶抑制剂混合物形式(液体或片剂)
  Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物 Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物,无EDTA Pierce蛋白酶和磷酸酶抑制剂片剂 Pierce蛋白酶和磷酸酶抑制剂片剂,无EDTA
可根据样品体积灵活添加? 可以 可以 不可以 不可以
含EDTA 是,但单独分装于小瓶中
含DMSO No
需要重悬 否 (100X) 否 (100X)
蛋白质测定法兼容性 全部 全部 BCA(以1:3比例稀释样品) BCA(以1:3比例稀释样品)
下游兼容性 与2D或IMAC不兼容 全部 与2D或IMAC不兼容 All
产品规格 24 x 100 μL、1 mL、5 x 1 mL以及10 mL 24 x 100 μL、1 mL、5 x 1 mL以及10 mL 30片 30片
  立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
|图1使用复合型片剂能有效抑制蛋白酶和磷酸酶。|使用抑制蛋白酶与磷酸酶活性的片剂配方,并测定酶抑制程度。使用荧光淬灭底物和胰腺组织提取物,在底物裂解后进行荧光测定。抑制程度如图示。A组:蛋白酶检测反应在37 °C孵育2小时。B组:酸性磷酸酶检测反应在37°C孵育1小时。