Thermo Fisher™蛋白酶抑制剂混合物液体和片剂均靶向丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸蛋白酶和氨肽酶。可通过加入EDTA(以液态瓶装形式提供,也可以片剂形式提供)抑制金属蛋白酶活性。
Thermo Scientific™ Halt™液态混合物抑制剂提供一次性使用的100 μL,1、5和10 mL包装规格;Thermo Scientific™ Pierce™片剂提供10或50 mL两种规格,以适用于不同的实验需求。
为您的实验选择蛋白酶抑制剂形式(液态或片剂)
  Halt蛋白酶抑制剂混合物 Halt蛋白酶抑制剂混合物,不含EDTA Pierce蛋白酶抑制剂片剂 Pierce蛋白酶抑制剂片剂,不含EDTA
可根据样品体积灵活添加
含有EDTA 含有,但是以单独的小瓶提供
含有DMSO
需要重悬 否 (100X) 否 (100X)
下游兼容性 不兼容2D或IMAC 全部兼容 不兼容2D或IMAC 全部兼容
定价 高端 高端 经济 经济
  立即订购 立即订购 订购片剂
订购小包装片剂
订购片剂
订购小包装片剂
细胞和组织型蛋白酶抑制
图1. 片剂配方可以抑制不同组织裂解物和细胞系的蛋白酶活性。分别在存在/不存在Pierce蛋白酶抑制剂片剂制备物的情况下测定细胞和组织裂解物中的蛋白酶活性。采用百分比形式表示蛋白酶抑制能力。
资源