SnakeSkin Dialysis Tubing
SnakeSkin™透析袋是传统透析膜袋的易用形式。其由再生纤维素组成,以开口褶皱管(伸缩管)的形式供应。
使用时,直接拉出透析袋并切成所需的长度,折起一端并用透析夹头夹住,在另一开口端加入样品,再用一个夹头夹住另一端。
SnakeSkin透析袋特性
  • 使用前不需要浸泡或沸水煮
  • 可用于10-100 mL样品的脱盐和缓冲液置换
  • 以20 cm (8英寸)长管形式提供,约10.5 m (35英尺)长,提供三种内径(I.D.):16、22或35mm
  • 每厘米长度可存处理2-10 mL样品
  • Made from the same type of regenerated cellulose as flat tubing, with performance comparable to conventional tubing
为您的实验选择合适的SnakeSkin透析袋
内径 16 mm I.D. 22 mm I.D. 35 mm I.D.
样品体积/cm 2 mL 3.8 mL 9.6 mL
3.5K MWCO 货号
88242
货号
68035
货号
88244
7K MWCO 无提供 货号
68700
无提供
10K MWCO 货号
88243
货号
68100
货号
88245