Search
RNA 干渉 (RNAi) は、さまざまな細胞タイプでタンパク質機能を研究するために遺伝子発現を効果的にノックダウン する最善の方法です。 哺乳類細胞で遺伝子ノックダウンを行うための従来の RNAi の方法は、相互にアニールして short/small interfering RNAs(siRNAs)を形成する 2 本の非修飾 21 mer RNA を使用したものでした。Invitrogen Ambion Silencer Select siRNA および Stealth RNAi siRNA は、この従来の二本鎖の RNA 分子に対して当社独自の化学修飾を施すことにより改善し、より優れた RNAi 結果を得られるようになりました。
当社の siRNA Selection Tool を使用して siRNA を選択するか、または当社の Custom siRNA Builder でお客様独自の siRNA を設計できます。
| 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | |
| コスパ効率の高い siRNA | 高いノックダウン効率とオフターゲットの抑制 | 最高レベルのノックダウンと最小限に抑えたオフターゲット | |
|---|---|---|---|
| Silencer siRNA 詳細を見る > | Stealth RNAi siRNA 詳細を見る > | Silencer Select siRNA 詳細を見る > | |
| 有効性 | 100 nM 推奨濃度 | 20 nM 推奨濃度 | 5 nM 推奨濃度 |
| 保証 詳細を見る | 同時購入した同ターゲット3点のうち2点を保証 | 同時購入した同ターゲット3点のうち2点を保証 | 同時購入した同ターゲット2点のうち2点を保証 |
| ターゲット特異性 | 中程度 | 高 | 最高 |
| 自然免疫応答 | 低 | 化学修飾により最小化 | 化学修飾により最小化 |
| 分子フォーマット | オーバーハングのついた、非修飾の 21 塩基対 2 本鎖 | オーバーハングを有しない、修飾 25 塩基対 2 本鎖 | オーバーハングのついた、LNA 修飾 21 塩基対 2 本鎖 |
| 適用範囲 | コーディング RNA | コーディング RNA | コーディング、および非コーディング RNA |
| ターゲット生物種 | ヒト、マウス、ラット (他の生物種:カスタムツールを使用) | ヒト、マウス、ラット (他生物種:カスタムツールを使用) | ヒト、マウス、ラット (他生物種:カスタムツールを使用) |
| カスタムツール | カスタム Silencer siRNA | カスタム Stealth RNAi siRNA | カスタム Silencer Select siRNA |
| 推奨される カタログ番号 | AM16708: Silencer Pre-designed siIRNA 5 nmol | 1299003: RNA-Stealth Oligos Tube Set | 4392420: Silencer Select Pre-Designed siRNA 5 nmol |
開発者の紹介:Susan Magdaleno が Silencer Select siRNA テクノロジーについて語ります。
Gavin Robertson 博士が、Silencer Select siRNA テクノロジーがどのようにしてメラノーマ研究を加速させるかについて説明します。