RNAi输送的两种常规方式为脂质介导的转染病毒介导的转导。用户需要基于所研究的细胞类型、以及瞬时或稳定敲低的相关需求(表1和表2)来决定具体使用哪一种手段。最为流行的应用——瞬时转染未经修饰的siRNA或修饰过的Stealth RNAiTM RNA双链——一般使用阳离子脂质试剂来实施,因为这类试剂很适合在多样的常用细胞株之间输送分子。对于不易使用脂质体转染的细胞类型,人们通常采用病毒载体。腺病毒载体适用于多种细胞类型的瞬时转染;不过,对于像不分裂细胞等难转细胞系或稳定的RNAi表达应用而言,慢病毒载体是最佳的输送方法。另一个确定RNAi最佳输送条件的方法是使用Invitrogen的输送优化服务(delivery optimization service)——一个在病毒载体及非病毒输送试剂应用方面拥有广泛的专业知识和技术的科学资源,其中涵盖了大量输送参数的测试数据。
表1.推荐的RNAi输送方法
细胞类型
瞬时表达(短于7天) 瞬时表达(长于7天) 稳定表达
快速生长的粘附细胞(A549, Hela) siRNA或Stealth RNAi™ siRNA的脂质体转染 RNAi载体的脂质体转染或腺病毒输送 RNAi载体的脂质体转染或慢病毒输送
快速生长的悬浮细胞(THP-1) siRNA或Stealth RNAi™ siRNA的脂质体转染或电转 RNAi载体的脂质体转染或腺病毒输送 RNAi载体的脂质体转染或电转,或慢病毒输送
原代细胞     慢病毒输送
不分裂细胞     慢病毒输送
表2.选择转染试剂和病毒输送方法
产品 关键优势
Lipofectamine™ RNAiMAX 转染试剂
  • 专为输送双链RNA(siRNA或Stealth RNAiTM siRNA)而设计和制造
  • 卓越的效率使其能够兼容较低浓度的siRNA
  • 温和的细胞毒性能够帮助进行条件的优化
  • 对众多细胞系具有广泛的兼容能力
  • 针对多种常用细胞系都拥有成熟的优化方案
Lipofectamine™ 2000转染试剂
  • 专为包含shRNA和miR RNAi载体在内的质粒输送和优化表达进行了特别设计
  • 针对载体和合成物质的强力共(同)转(染)(siRNA或Stealth RNAi™ siRNA双链)
Oligofectamine™转染试剂
  • 专为输送反义寡聚物而设计的明确配方
  • 输送siRNA的可靠方法
BLOCK-iT™腺病毒RNAi表达系统
  • 在难转细胞系中长时程瞬时表达RNAi载体的理想系统
BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi 慢病毒表达系统
BLOCK-iT™慢病毒RNAi表达系统
BLOCK-iT™可诱导型H1慢病毒RNAi系统   
  • 在难转细胞系中稳定表达RNAi载体
  • 适于进行 体内 应用
  • 可选择可诱导系统
实现高转染效率的方法
转染效率描述了成功接收RNAi双链或表达质粒的细胞百分比。一般情况下,研究人员都渴望获得尽可能高的转染效率。这一目标对于RNAi应用至关重要,因为未转染细胞会持续表达敲低的靶基因,从而增加表达本底。
对于许多疾病模型而言,原代培养细胞是人们最期望进行操作的细胞类型。不过,使用市面上的商品化转染试剂,往往不能使这些细胞获得充分的转染效果。阳离子脂质体转染的一个强力替代技术是病毒输送,该技术使用病毒载体来表达RNAi序列。这对难于转染的原代细胞和非分裂细胞而言是最好的替代选择。病毒输送技术也可用于建立可诱导RNAi表达的稳转细胞系,或以组织特异性启动子驱动RNAi序列的的稳转细胞系。
降低转染所介导细胞毒性的重要性
输送RNAi的试剂或转染技术本身,都可能在基因沉默实验中导致细胞毒性。使转染介导的细胞毒性最小化,对于RNAi实验结果的正确解释是必需的,因为细胞毒性本身即可能产生与靶基因敲低类似的表型。如果细胞在转染了与靶基因相类似GC含量的阴性对照时,仍产生了明显的敲低效果,则可假设转染技术导致了细胞毒性。克服输送技术所导致细胞毒性的最简单办法,是选择专为双链RNA或基于质粒的RNAi转染技术而设计的转染试剂。在大多数情况下,这些试剂的配方都力图在实现最大转染效率(达到最高的敲低水平)的同时,使细胞毒性最小化。以供应商所提供的或已发表的实验方案作为指导,对实验条件进行优化,可以帮助用户确定针对靶细胞系的最佳试剂使用浓度。我们建议在实现最高水平敲低效率的必要条件下,使用最低剂量的转染试剂 。
降低脱靶效应的重要性
未经优化或超量的输送试剂在成为细胞毒性来源的同时,还可能导致明显的脱靶效应。脱靶效应的一个原因即为细胞输送操作所导致的基因上调或下调作用。不过,在设置了适当对照的条件下,这些效应可以得到鉴定和避免。同样的,我们推荐在能够提供最佳基因沉默活性的条件下使用最低剂量的转染试剂。
潜在的脱靶效应可能由siRNA双链自身的敲低效应所导致。用户可将转染试剂的浓度维持在之前所鉴定的最低浓度不变,在此基础上改变siRNA的浓度,来确定最佳的应用条件。此时应该使用能够在RNAi实验中达到理想敲低水平的最低siRNA浓度。请记得siRNA的特异性将影响潜在的脱靶效应水平。使用修饰过的Stealth RNAiTM siRNA双链等一类极特殊的试剂,可能会对减少此类问题有所帮助。