Silencer siRNA Libraries
何为 Silencer siRNAs?
Silencer siRNA文库含有Silencer  预设计siRNA和Silencer  经验证的siRNA(如果有)的组合,提供96孔或384孔板两种规格。每一条siRNA都经过优化设计,可发挥高效的特异性沉默作用。经siRNA选择过程产生的siRNA可在低浓度下发挥作用,筛选实验仅需30 nM siRNA或更低浓度,有助于减少实验试剂花费,并使脱靶效应最小化。
立即订购
为了确保特异性,siRNA设计算法对所有siRNA序列进行严格检查。该过程通过对检索工具进行修饰而实现,修饰过的检索工具可有效识别序列比对中较短的区域,防止BLAST检索产生遗漏。具有与脱靶转录子相似的重要区域的序列、多态性区域(如SNP)或被预测可引起抗病毒应答的序列,均已被清除。此外,siRNA设计过程具有严格的规则,可防止脱靶效应。
  • 高效——精心设计的siRNA具有高效性和特异性
  • 方便——数量充足的即用型siRNA,可供数百次转染使用
  • 可靠——每个靶标具有3种siRNA,可提高筛选精确性,尤其适用于通路分析、靶标识别和验证
  • 全面——对小基因组和人类全基因组均适用
  • 可定制——有等分文库、混合文库和定制文库可选
siRNA文库询价
预定义Silencer™ siRNA文库
预定义Silencer™ siRNA文库包括人类基因组、人类成药基因组和几十种基因功能组。作为我们最受欢迎的siRNA系列,该产品提供96孔或384孔板两种规格,可立即发货。大鼠siRNA文库也具有这种规格。详见Silencer  预定义siRNA保证条款。.*
新品 预定义siRNA文库
Silencer 人类基因组siRNA文库特别适用于针对基因功能的基因组研究。 Silencer 人类基因组siRNA文库是专为偏爱使用无化学修饰且高效的siRNA的研究人员而设计,可进行高特异性靶标筛选。在21,686个人类靶标中,针对每个靶标都可提供3种独特的无重叠siRNA。该siRNA文库以384孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
Silencer  人类成药基因组siRNA文库包括来自成药基因组的NCBI Entrez基因ID,受到许多以治疗最相关人类基因为靶标的研究人员欢迎。Silencer  人类成药基因组siRNA文库可靶向7,783个基因,每个基因靶标具有3个独立siRNA,可按靶标基因类别进行方便的分组。请联系我们获得完整的靶标清单。这一类文库均具有96孔和384孔板两种规格。该siRNA文库以384孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
激酶在细胞信号和许多生物通路中具有重要作用,是关键的药物靶标和备受关注的话题。Silencer  人类激酶siRNA文库可靶向709个人类激酶,每个基因设计出3个独立Silencer  siRNA。该siRNA文库可实现对关键的细胞调节器进行系统且高性价比的RNAi研究。还可包括经过验证的siRNA。Silencer  人类激酶siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
磷酸酶与激酶一样,也是生物通路和细胞信号级联反应中重要的调节器。Silencer 人类磷酸酶siRNA文库可靶向298个人类磷酸酶,每个基因设计出3个独立siRNA。该文库特别适合与Silencer 人类激酶siRNA文库一起使用,对生物通路进行更详细的研究。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
Silencer   人类蛋白酶siRNA文库是对蛋白酶功能进行针对性和高性价比研究的理想解决方案。该文库可靶向494个人类蛋白酶,每个基因设计出3个独立siRNA。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
G蛋白偶联受体或GPCR,是许多信号传导通路的关键组成部分,也是成药基因中重要的一类。Silencer  人类GPCR siRNA文库可靶向378个人类非嗅觉GPCR,每个靶标设计出3个独立siRNA。该文库以96孔板的形式提供。
立即订购
核激素受体基因家族包括甲状腺和类固醇激素、类维生素A和维生素D受体,以及未知配体的受体。Silencer  人类核激素受体siRNA文库V4是进行针对性和高性价比核激素受体基因沉默研究的理想解决方案。该文库拥有47个核激素受体靶标,每个靶标设计出3个独立siRNA。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
离子通道是多种生物过程的关键组成部分,包括细胞内的快速变化如心脏、骨骼和平滑肌收缩,营养和离子的上皮转运,T细胞活化和胰岛β细胞的胰岛素释放。因此,它们也是药物发现的常见靶标。Silencer  人类离子通道siRNA文库靶向337个人类离子通道靶标,每个靶标设计出3个独立siRNA,可为离子通道基因表达研究提供一个高性价比的针对性平台。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
离子通道是多种生物过程的关键组成部分,包括细胞内的快速变化如心脏、骨骼和平滑肌收缩,营养和离子的上皮转运,T细胞活化和胰岛β细胞的胰岛素释放。因此,它们也是药物发现的常见靶标。Silencer  人类离子通道siRNA文库靶向337个人类离子通道靶标,每个靶标设计出3个独立siRNA,可为离子通道基因表达研究提供一个高性价比的针对性平台。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
Silencer  人类DNA损伤应激siRNA文库以表达监测蛋白的基因为靶标,这类蛋白可监测DNA完整性,激活细胞周期检查点和对DNA损伤产生应答的DNA修复通路,从而阻止潜在的有害突变。Silencer  人类DNA损伤应激siRNA文库可靶向575个DNA损伤基因应答靶标,每个靶标设计出3个独立siRNA,可提供高性价比且有效的特异性筛选方案。该系列采用严格的生物信息学siRNA设计,可为研究DNA损伤后感知、发出信号和修复DNA损伤的信号通路提供针对性平台。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
Silencer 人类药物靶标siRNA文库包括凋亡、衰老、核酸结合、自噬、DNA修复和特征性核受体相关的基因,以及被认为是与疾病治疗相关的潜在靶标基因。该文库包括来自Thermo Fisher Druggable Genome和Druggable Genome Extension(不属于激酶、磷酸酶、蛋白酶、离子通道、GPCR或泛素文库)的基因ID。Silencer 人类药物靶标siRNA文库可靶向7,915个基因,每个靶标设计出3个未修饰的siRNA,采用严格的生物信息学设计,可确保高效并降低脱靶效应。该siRNA文库可为疾病治疗靶标筛选过程中的功能缺失基因研究提供全面的预定义平台。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol 。
立即订购
Silencer  人类凋亡siRNA文库V4为研究者提供了一款针对当前最新的凋亡相关基因靶标的siRNA筛选平台,从而实现对凋亡信号通路的详尽分析。Silencer  人类凋亡siRNA文库包括923个基因靶标,每个靶标设计出3个siRNA。Silencer  人类凋亡siRNA文库可为凋亡筛选提供无化学修饰但具有高预测性及高效siRNA设计,值得信赖。 该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
Silencer  人类细胞周期调控siRNA文库V4包括1,466个基因靶标的siRNA,这些基因的功能对于控制细胞生长和分裂至关重要。基因靶标包括与细胞周期进程相关的周期依赖性激酶 (CDK)、细胞周期抑制剂CIP/KIP和INK4家族成员、视网膜神经胶质瘤蛋白家族成员以及包括细胞分裂周期蛋白 (CDC) 在内的DNA复制重要因子。采用严格的生物信息学设计算法,每个基因都有3个对应的未修饰siRNA。这些siRNA具有更佳的特异性和有效性,可用于对细胞周期调控的重要基因进行准确、一致、高性价比的沉默研究。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
泛素化是一种翻译后修饰,对免疫、凋亡、生物合成、DNA转录和修复、细胞周期和分裂、细胞应激、细胞受体调节以及神经和肌肉生成等多种细胞进程至关重要。Silencer 人类泛素siRNA文库靶向981条基因,从而为使用RNAi技术开展泛素途径分析的用户提供了一套完整的靶标。Silencer 无修饰siRNA采用严格的生物信息学设计,使脱靶效应最小化,可为分析泛素信号进程中的重要因子提供精确和高性价比的平台。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
Silencer  人类癌症基因组siRNA文库V4包含常见的在癌症中受到影响的基因靶标。通常,这些基因的改变可影响细胞内通路,使正常情况下应该死亡的细胞发生分裂并存活。Silencer  人类癌症基因组siRNA文库可靶向524个癌症相关基因,每个靶标设计出3个siRNA。Silencer   siRNA未经修饰,采用严格的生物信息学设计,可避免脱靶效应,在癌症靶标发现项目中实现精确和高性价比的RNAi筛选。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
细胞表面受体(膜受体、跨膜受体)是完整的膜蛋白,可参与细胞与周围环境之间的交流。细胞外信号分子(通常为激素、神经递质、细胞因子、生长因子或细胞识别分子)与受体结合,可引起细胞内改变。这一过程称为信号传导,我们已经针对该过程创建了Silencer 人类细胞表面受体siRNA文库,包含789个细胞表面受体基因靶标,每个靶标设计出3个siRNA。该文库采用严格的生物信息学设计,拥有无修饰的siRNA,降低了脱靶效应,提供了高效和高性价比的筛选解决方案,为细胞表面信号因子的RNAi筛选提供精确数据。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
Silencer  人类肿瘤抑制基因siRNA文库含有无修饰的siRNA,靶向725个肿瘤抑制基因或抑癌基因,这些基因可阻止细胞发展成为癌细胞。这些基因的突变通常伴随着其他遗传改变,会导致其功能缺失或降低,并可能导致癌症的发展。Silencer  人类肿瘤抑制基因siRNA文库采用严格的生物信息学算法设计,每个基因靶标设计出3条siRNA,可实现高度可靠的RNAi筛选。这些siRNA可减少脱靶效应,为癌症研究中重要的肿瘤抑制基因带来准确且性价比高的RNAi基因沉默。该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25nmol。
立即订购
独立的siRNA,数据可靠性更佳。
Silencer  siRNA文库针对每一靶标都分别提供3或4条独立的siRNA。每一基因拥有3条或更多可用于筛选的siRNA,可显著降低假阳性和假阴性率,提高RNAi筛选数据的可信度,降低错过重要基因的几率,并减少在筛选出的假阳性结果后续研究上耗费的时间。
所有这些文库包含浓度为0.25 nmol的siRNA,足够用于100次转染(25 nM siRNA,100 µL转染体积)。siRNA以冻干形式提供,装载于96孔或384孔板的孔中。每个96孔板中的1列或者每个384孔板中的2列是空的,以便在使用时增加对照组。这些文库将提供全部siRNA序列信息、目标外显子和每个靶标基因的标志、全名、别名、RefSeq号和位点ID,以及所有使用上述siRNA进行的验证实验的结果。
这些文库或任何其他人类、小鼠或大鼠基因列表的文库也可以每条siRNA 1、2或5 nmol的规格提供。较大规格可以使用定制形式。如果您需要基因列表或其他信息,或想与我们的技术专家讨论您的研究,请联系您当地的销售代表或发送邮件至 RNAilibraries@lifetech.com
Silencer™ 预设计siRNA保证条款
Thermofisher Scientific 保证,当您购买同一靶标的3个Silencer预设计siRNA,使用100 nM或更高siRNA终浓度在下述条件下转染,并在转染后48小时进行检测时,至少有2个siRNA可以使培养细胞中的目标mRNA水平降低70%或更多。如果在3个siRNA中,至少有2个不能使目标mRNA下调>70%,Thermofisher Scientific将对一个靶标的最多3个Silencer预设计siRNA进行一次性更换,不收取附加费用。更换产品请求须在Silencer预设计siRNA收到货物后180天以内提出。必须使用优良实验室管理规范和有效的内参siRNA(如Ambion Silencer GAPDH siRNA对照)确定最佳转染效率,为了评估下调水平,须将处理样品中的目标mRNA水平与使用非靶标对照siRNA(如Silencer Negative Control #1)转染的细胞mRNA水平进行对比。我们推荐使用Applied Biosystems TaqMan基因表达检测法对mRNA水平进行定量。