Interact Reference Component
新一代测序 (NGS) 是一种高通量方法,可以对 DNA 或 RNA 样本的碱基对进行快速测序。 NGS 支持广泛的应用,包括基因表达谱分析、染色体计数、表观遗传学变化检测及分子分析, 可推动发现研究,实现个性化医疗的光明前景。
综合解决方案
NGS 研究领域及应用
人类 NGS 研究领域
遗传疾病研究
从靶向基因 Panel 到 RNA 表达和非整倍性检测
HLA 分型  
基因分型 I 级和 II 级位点
癌症研究
从基础到转化,再到临床研究
人类身份鉴定 (HID)
从基因分型到 STR,再到线粒体 DNA
生殖健康研究
从胚胎移植前检测到先天性缺陷研究
传染病
从病毒到微生物群落
其他 NGS 研究领域
走在 NGS 最前沿
何为 Ion AmpliSeq 化学法?
Ion Torrent 靶向 NGS 解决方案基于业内领先的 Ion AmpliSeq 技术。何为 AmpliSeq?更多详情请观看这个 4 分钟短片。
Oncomine Assay 和 NCI-MATCH Trial Assay 的靶向 NGS 性能。
Oncomine Comprehensive Assay 和 NCI-MATCH Trial Assay(基于 Oncomine Comprehensive Assay)在 FFPE 样本量极少的情况下展现出了稳定的性能。 参见相关数据›
初次接触 Sanger 或 NGS?
您可通过测序教学中心积累 NGS 知识。
特色应用:液体活检研究
Ion Torrent 技术可为游离 DNA (cfDNA) 分析提供从样本到结果的综合解决方案。
我们最新的 cfDNA 白皮探讨了采用 Ion S5 XL 系统验证 Oncomine Lung cfDNA Assay 的分析方法,您可阅读该白皮书了解详情。
特点:
  • 采用我们的完整 Oncomine cfDNA NGS 工作流程进行此类评估,包括 dPCR 正交验证。
  • 评估的样本包括血浆、FFPE、热点对照和参比标准品。
生成的数据分析结果证明,采用 Oncomine cfDNA 检测进行的 Ion Torrent NGS 工作流程可靠,能够产生可重复的结果。
下载白皮书 ›
Ion Torrent NGS 采用何种工作原理?
Ion Torrent 新一代测序的原理是:向 DNA 聚合物中加入 dNTP,会释放出氢离子。我们采用半导体测定这些氢离子引起的 pH 变化,通过同时测量数百万起此类变化,可以测定各个片段的序列。
与其他采用光学元件或修饰的核苷酸的 NGS 技术不同,半导体方法可帮助您建立简单快速的工作流程,针对不同的应用扩展您的研究需求,包括遗传性疾病、肿瘤学、传染病人类身份鉴定 (HID)、人类白细胞抗原 (HLA) 分型和农业基因组学。
我们的靶向测序方法采用Ion AmpliSeq 技术引入了基于 PCR 的 序列富集步骤,可聚焦目标基因甚至目标基因变异;这方面的良好实例是,在一项癌症研究中,靶向致癌基因和肿瘤抑制因子。
详细了解测序 ›
Resources
Support
Next-Generation Sequencing Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your next-generation sequencing applications.