按照您的要求定制合成寡核苷酸。 从未标记的寡核苷酸中选择PCR引物、5’-荧光标记的引物和引物对,用于CE测序或双重标记的TaqMan探针。
定制TaqMan探针
可在您的所有实时PCR应用中使用的双重标记探针。
了解更多 ›
  • 3’端标记选项:MGB或TAMRA™
  • 5’端标记选项:6-FAM™、VIC、TET™或NED™
订购定制TaqMan探针 ›
5’端荧光标记的单链引物
用于片段分析、基因表达研究、PCR和基因分型检测的标记引物。
了解更多 ›
  • 5’端荧光标记的寡核苷酸
订购标记的单链引物 ›
5’荧光标记/未标记的引物对
用于片段分析、基因表达研究、PCR和基因分型检测的标记引物对。
了解更多 ›
  • 5’端荧光标记/未标记的寡核苷酸引物对
  • 5’端荧光标记/未标记的两重序列
  • 5’端荧光标记/未标记的两重序列+尾
订购标记/未标记的引物对 ›
序列检测引物
用于实时PCR,结合TaqMan 探针或SYBR Green染料使用的优质未标记寡核苷酸。
了解更多 ›
  • 未标记的寡核苷酸
订购序列检测引物 ›