质量控制
Life Technologies 独特工艺的关键特性
  • Invitrogen 公司使用一套先进的自动控制程序来提升性能、速度以及产能。这意味着您能够快速以及高效地获得高质量的定制引物。定制的 DNA 寡核苷酸可以作为 DNA 标准品,包含普通 DNA, 3’、 5’端以及中间修饰(包含各种荧光修饰,酶结合物等)以及用于反义研究的S代修饰等。我们可以提供多种合成规模及纯化方式。
  • 我们的独特工艺包含 100% 的 Trityl 在线监控,以及 CE,MS 和 OD 检测,确保寡核苷酸具有持续稳定的质量和准确的定量,并且每个订单都附有详细检测报告,包括质量、分子量、消光系数、序列和熔解温度。我们确信没有任何一家寡核苷酸厂家提供的产品性能比我们更优越,价值比我们更好。
Life Technologies 流程的附加特性
  • 根据统计数据选择寡核苷酸进行最终检测,检测方法有 CE 或者 MS 来确认质量。
  • 检测报告(COA) 包含引物名称,合成规模,序列和长度,熔解温度(TM 值),总 OD 数,µg 和 nmole 数;以及根据您定购引物的准确序列(包含修饰)计算得到的分子量和消光系数。
  • 每管引物贴有牢固的透明标签,方便客户观察内容物。
  • 荧光修饰引物使用棕色塑料管包装,以保护光敏引物。
  • 专业优秀的客户服务以及技术支持,为客户提供全方位的服务。