现场温度确认
一次性检验多达5台之多的热循环仪的温度准确性,同时也包括其他公司的热循环仪。
你已经没有必要花费长达一个小时的时间来校验每台热循环仪的温度准确性,现在我们可以同时测试5仪器,我们的多通道动态温度校验(MDTV)服务不仅能为Applied Biosystems®的热循环仪做准确的温度校验,同时我们也服务于其他公司的热循环仪:
  • 通常在1小时内,一次性测量从不同仪器制造商购买的多达5台热循环仪的温度,这大大节约了近4个小时的测试时间,有提高您的实验室工作效率,也显著减少了相关的停机时间
  • 通过对封闭的热盖的温度测试可以减少环境温度的波动从而提供更准确的读数
  • 多通道动态温度校验(MDTV)服务由经过认证的服务工程师现场提供,在您的实验室全面检查和诊断您的PCR仪并产生14页的报告,更加增添了您对实验数据的信心
如您对我们的PCR仪温度校验服务感兴趣,请联系 ABService_CN@lifetech.com