软件下载
高分辨率熔解曲线(HRM)软件V3.0.1
高分辨率熔解曲线软件v3.0.1是全新升级的高分辨率熔解曲线(HRM)分析工具。HRM分析是一种用于识别核酸序列变异的PCR下游分析方法,这种方法以检测PCR熔解(分解)曲线中的细微差异为基础,需要结合使用高亮度的dsDNA结合染料与实时荧光定量PCR仪,且实时荧光定量PCR仪需具有精确的温度控制能力、先进的数据获取能力,并采用专门设计的HRM分析软件。高分辨率熔解曲线软件v3.0.1可将HRM引入StepOne™、StepOnePlus™ Real-Time PCR System和7500 Fast Real-Time PCR System,并带有比以往更易获取快速准确HRM结果的特征。
要下载高分辨率熔解曲线软件v3.0.1 30天免费试用版,请 单击此处.
已购买高分辨率熔解曲线软件v3.0的7500 Fast Real-Time PCR System用户,请单击此处下载HRM v3.0.1补丁。
PC 下载 High Resolution Melting Software v3.0.1 (1 license)
PC 下载 High Resolution Melting Software v3.0.1 (10 licenses)