BA65987-CMD-Regional-Events-Header-Banner-1170x250
Wir bringen analytische Innovationen zu Ihnen!
Informieren Sie sich bei unseren virtuellen Veranstaltungen über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Chromatographie, Massenspektrometrie und Elementanalytik für Ihr Forschungs- und Routinelabor.
Bei Fragen zu diesen Webinaren oder zur Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an events.de@thermofisher.com
Sie haben am Veranstaltungstermin keine Zeit? Bitte registrieren Sie sich trotzdem. Sie erhalten am Tag nach der Ausstrahlung automatisch den Link zur Webinaraufzeichnung. 
Alle unten aufgeführten Webinare sind in deutscher Sprache.
Aktuelle Webinar-Aufzeichnungen
Diese Webinar-Aufzeichnungen sind sofort verfügbar. Sie können sie jederzeit ansehen!
Bitte beachten Sie, dass Sie bei den meisten der unten aufgeführten Webinare den Frage&Antwort- Chat auch beim Ansehen der Webinar-Aufzeichnungen nutzen können. Unsere Experten werden sich innerhalb der folgenden Tage (bis zu einer Woche) bei Ihnen melden.
In Routinelaboren werden oft mehrere nasschemische Tests pro Probe durchgeführt. Typischerweise teilen sie die Probe auf und analysieren sie mit unterschiedlichen nasschemischen Geräten, wie beispielsweise Ionenmetern, Autotitratoren, Spektralphotometern, Fließinjektionsanalysatoren und andere. Diese Instrumente selbst sind oft automatisiert und liefern präzise und genaue Ergebnisse, aber die Gesamtanalyse einer Probe für mehrere Parameter dauert lange und hat nur begrenzte Möglichkeiten zur Automatisierung. Warum mit verschiedenen Analysegeräten arbeiten, wenn Sie eine Möglichkeit haben Ihre Proben auf mehrere Parameter mit nur einem System zu untersuchen?
Diese Webinare zeigen, wie diskrete industrielle Analysatoren (DIA) die Automatisierung von bis zu 350 Tests pro Stunde realisieren. Unser DIA-Anwendungsexperte erläutert, wie diese Systeme eine effiziente Alternative zu anderen traditionellen Techniken sein können. Das einzigartige Küvetten-Design mit geringem Volumen führt zu Kosteneinsparungen bei Reagenzien und Abfall. Schauen Sie diese Webinar-Aufzeichnungen jetzt an und erfahren Sie mehr über diese Technologie, die zuverlässige Ergebnisse für mehrere Parameter liefert - aus einer einzigen Probe. 
gallery-plus-beermaster-with-beer-580x350
Thermo Scientific Gallery, Gallery Plus und Gallery Plus Beermaster diskrete industrialle Analysatoren
Lebensmittel- und Getränkeanalysen
Erfahren Sie mehr über diskrete industrielle Analysatoren im Prüflabor für Lebensmittel und Getränke und wie sie für die Analyse von Zuckern, Gesamtprotein, Aminosäuren, Eisen, Kupfer und GesamtPolyphenolen eingesetzt werden. Sehen Sie außerdem spezifische Lösungen für Wein, inklusive Gesamtsulfit, Glycerin und Weinsäure, sowie Bier- und Malzanwendungen wie Bitterkeit und Schefeldioxid.
Keine Anmeldung erforderlich.
Umweltanalysen
Erfahren Sie mehr über diskrete industrielle Analysatoren im Umweltlabor und wie sie für Analysen von Alkalinität, Leitfähigkeit, Nitrit, Harnstoff, gesamter oxidierter Stickstoff (TON), Kieselsäure und Gesamthärte in einer Vielzahl von See-, Natur. und Abwässern sowie Bodenuntersuchungen eingesetzt werden können.
Keine Anmeldung erforderlich.
Entdecken Sie die nächste Generation der Orbitrap GC-MS Technologie und neue Möglichkeiten in der Gaschromatographie
Effiziente Abläufe von der Probe bis zum Ergebnis sind im Testlabor ein Muss und Produktivität und Wirtschaftlichkeit müssen stimmen. Das ist der Grund für die Entwicklung des neuen Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC-MS Systems: Es bietet herausragende Leistungsfähigkeit in der Praxis, ist vielseitig einsetzbar, und dabei einfach zu bedienen. Erweitern Sie Ihre analytischen Möglichkeiten und senken Sie dabei Kosten – bei gleichzeitig besseren quantitativen Ergebnissen. 
Webinar-Aufzeichnung neue Orbitrap GC-MS Generation ansehen »
Wollen Sie wissen, warum sich so viele Anwender für das Thermo Scientific iCAP PRO ICP-OES entscheiden? In diesem Webinar stellen wir Ihnen mit dem neuesten iCAP PRO ICP-OES ein schnelles, leistungsstarkes und einfach zu bedienendes System vor, mit dem Sie auch in hochkonzentrierten Proben niedrigste Nachweisgrenzen erreichen. Es bietet die Langzeitstabilität und genauere Ergebnisse, die Sie benötigen.
Themen: 
  • Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Proben einfacher analysieren können - von Trinkwasser bis hin zu hochkonzentrierten Proben. 
  • Vollsimultane ICP-OES Systeme mit moderner CID-Kameratechnologie für hohen Probendurchsatz, verbesserte Genauigkeit und niedrige Nachweisgrenzen
  • Sehen Sie in diesem Webinar, wie schnell, leistungsstark und einfach die neuen iCAP PRO ICP-OES Systeme zu bedienen sind und selbst bei hochkonzentrierten Proben eine ausgezeichnete Leistung bieten.
Aufzeichnung des iCAP PRO ICP-OES Webinars jetzt ansehen »
Die Reise eines Moleküls auf dem Weg von der Probe bis hin zur Detektion und welche Schritte es auf diesem Weg durchläuft.
Aus der Perspektive eines Moleküls werden alle relevanten Schritte von der Probenahme, über die Lagerung und Aufbereitung bis hin zur Detektion mit GC-Ms erklärt.
Das Molekül betrachtet jeden einzelnen Schritt mit einem Gewissen Sinn für Humor.
Dieses Webinar richtet sich an alle, die im täglichen Laboralltag mit Probenahme, Lagerung, Aufarbeitung bis hin zur Injektion beschäftigt sind.
Sprecher: Petra Gerhards, EMEA Regional Marketing Manager Chromatography Consumables, Thermo Fisher Scientific
Reise eines Moleküls Webinar-Aufzeichnung jetzt ansehen »
Welches Lösungsmittel ist das Richtige für die optimale Trennung? Wie bleibt die Basislinie stabil?
In diesem Webinar geht es um chromatographische Anwendungen mit Fokus auf Anforderungen an die Lösungsmittel. Wir gebehn Ihnen eine Übersicht der verschiedenen Lösungsmittel und Reagenzien, Empfehlungen zum Einsatz dieser basierend auf der Anwendung und zeigen Lösungen zum Reinigen und Warten des Gerätes.
Erfahren Sie, wie Lösemittel-Anwendungsempfehlungen Ihre Trennergebnisse in der LC, UHPLC, LC-MS und UHPLC-MS optimieren und wie neue Reinigungslösungen zur Pflege und Wartung Ihres LC-MS Systems Störsignale minimieren.
Webinar-Aufzeichnung zur Wahl des richtigen Lösungsmittels ansehen »
Halten Sie Ihr Labor 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche in Betrieb
Ein Geschäftskontinuitätsplan (Business Continuity Plan, BCP) ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Geschäftsstrategie, um einen kontinuierlichen, ununterbrochenen Laborbetrieb unabhängig von internen oder externen Ereignissen zu gewährleisten. Mit zunehmender Abhängigkeit von digitalen Datensystemen und den jüngsten Cyberattacken war es noch nie so wichtig wie heute, sicherzustellen, dass Ihre Labordatensysteme vor den Auswirkungen solcher Angriffe geschützt sind.
In diesem Webinar erörtern wir, wie die Wahl Ihres Chromatographie Datensystems (CDS) Ihnen dabei helfen kann, unvorhergesehene Ereignisse effektiv zu planen und somit den 24/7-Betrieb in Ihrem Labor aufrechtzuerhalten.
Wir werden anhand eines Beispiels aufzeigen, wie Hardware und Software zusammen die Geschäftskontinuität aufrechterhalten und absichern können.
Webinar-Aufzeichnung zur Betriebskontinuität ansehen »
Dieses Webinar gibt eine Übersicht über neue Möglichkeiten, Ihre Nachweisgrenzen zu verbessern und aufwendige Nachprüfungen zu vermeiden.
Eine neue Generation von ICP-MS Geräten hält Einzug in die Routineanalytik. Während etablierte Geräte mit Single Quadrupol Technologie trotz deutlichem Fortschritt für manche Elemente an ihre Grenzen stoßen (wie z.B. Phosphor, Arsen und Selen), können Geräte mit Triple Quadrupol Technologie hier nahtlos anknüpfen und verschiedenste Interferenzen auflösen sowie die Empfindlichkeit zum Teil deutlich steigern. Dies ermöglicht signifikante Verbesserung der Qualität der erhaltenen Daten, sowie eine Verbesserung der Laborabläufe, da erneute Nachprüfungen möglicherweise falscher Proben vermieden werden können. Davon profitieren insbesondere Labore im Bereich der Umwelt- und Nahrungsmittelanalytik, aber auch andere Bereiche wie z.B. die laufende Qualitätskontrolle in der metallverarbeitenden Industrie oder den Materialwissenschaften. 
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, potentielle Interferenzen durch den Einsatz reaktiver Gase wie z.B. Sauerstoff oder Ammoniak abzutrennen, sind moderne Triple Quadrupol Geräte dank moderner Software einfach zu bedienen, so das auch weniger erfahrene Nutzer die Technologie in vollem Umfang nutzen können.
Triple Quadrupol ICP-MS Webinar-Aufzeichnung ansehen »
In diesem Webinar zeigen wir Anwendungen für ein schnelles, zielgerichtetes Screening von lebensmittelrelevanten Verbindungen wie Zusatzstoffen, Farbstoffen und endogenen Verbindungen (Catechine, Anthocyane, Steviolglycoside) mittels UHPLC. Dieses Webinar konzentriert sich auf die Nutzung des Potentials moderner UHPLC Systeme und alternativer Säulenmaterialien, um die Reproduzierbarkeit der Methoden, die Empfindlichkeit und die Effizienz der Trennungen zu maximieren.
Webinar-Aufzeichnung zur HPLC Methodenoptimierung in der Lebensmittel- und Getränkeanalytik ansehen »
In Routine-Laboren - besonders in der QA/QC in der Pharmazie - hat man sich notgedrungen mit dem hohen Aufwand der HPLC-System- und Datenüberwachung abgefunden. Das muss nicht sein.
Simple to the Core. Mit dem Thermo Scientific™ Vanquish™ Core HPLC System vermeiden Sie Störungen Ihrer Routineanalytik. Egal welche LC-Systeme Sie derzeit verwenden, der Wechsel zum Vanquish Core ist einfach und reibungslos.
Neue Produktivitäts-Standards.  Vanquish Core HPLCs bieten die gleiche Hardwarepräzision, Detektorempfindlichkeit und einfache Bedienung wie die anderen Systeme der Vanquish-Produktlinie und liefern genau das, was Sie für Ihre Routineanalysen benötigen.
Kontinuierlicher, störungsfreier Betrieb. Der Thermo Scientific Vanquish Solvent Monitor ermöglicht es, Ihre Sequenzen ununterbrochen laufen zu lassen, ohne ein Trockenlaufen befürchten zu müssen. Die Zusammensetzung der mobilen Phase wird automatisch protokolliert und unterstützt Sie bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen an Ihr Labor. Füllstände von Abfallbehältern werden überwacht um Überlaufen und Herumspritzen gefährlicher Chemikalien zu verhindern. 
Sprecher:
Dr. Carsten Paul, Produkt Marketing Manager, Thermo Fisher Scientific in Germering
Dr. Heiko Herrmann, Sales Support Expert HPLC & Pharma, Thermo Fisher Scientific in Dreieich
Webinar-Aufzeichnung über das Vanquish Core HPLC System ansehen »
Vor 5 Jahren haben wir die Thermo Scientific Vanquish UHPLC Plattform eingeführt. Das komplett neue Gerätedesign und innovative, bis dahin nicht dagewesene Technologien revolutionierten die UHPLC, um auch den höchsten Ansprüchen moderner Chromatographie gerecht zu werden.
In diesem Webinar erfahren Sie, wie wir diese mit unmittelbar greifbaren Vorteilen für Anwender*innen erfüllt haben. Anhand von praktischen Beispielen zeigen wir, wie sich dieser für die Flüssigchromatographie revolutionäre Ansatz über die letzten Jahre weiterentwickelte bis hin zu den im letzten Jahr eingeführten Vanquish Duo UHPLC Systemen, welche mit zwei vollständig unabhängigen Flusspfaden in einer UHPLC-Systemlösung eine neue Dimension der Produktivität eröffnen. 
5 Jahre Vanquish UHPLC System Webinar-Aufzeichnung ansehen »
Unabhängig davon, ob es sich um flüchtige oder schwerflüchtige Verbindungen handelt, sind hochautomatisierte Probenahmelösungen ein Muss für eine höhere Produktivität in Routinelabors. Neue technologische Entwicklungen bieten weitgehend automatisierte Arbeitsabläufe und die Zuverlässigkeit, die für Ihren kontinuierlichen Betrieb und minimale Ausfallzeiten erforderlich sind. In diesem Webinar wird die Anwendbarkeit hochautomatisierter Probenvorbereitung für die Gaschromatographie vorgestellt und erläutert. Erfahen Sie wie Innovation und Automatisierung Ihnen helfen Zeit und Geld in Ihrem täglichen Arbeitsablauf zu sparen.
Webinar-Aufzeichnung zur Modernisierung von GC Sampling Solutions ansehen »
Das Screening und die Quantifizierung von Tierarzneimitteln in Lebensmitteln ist ein anspruchsvoller, aber wesentlicher Applikationsbestandteil für die Lebensmittelsicherheit. Die Erzielung ausgezeichneter chromatographischer Peakformen bei angemessener Empfindlichkeit und genauer Quantifizierung für mehr als 170 Tierarzneimittel aus verschiedenen chemischen Klassen erforderte bis vor kurzem mehrere Analysemethoden. Erfahren Sie, wie bei der ganzheitllichen, robusten und mehrstufigen LC-MS/MS-Methode für die Tierarzneimittel die Anwendbarkeit auf eine Vielzahl von Matrices wie z.B. Rinder, Lachsfilet und Milch nachgewiesen wurde. 
Bestimmung von Tierarzneimittelrückständen Webinar-Aufzeichnung ansehen »
Lösungsmittelfreie Probenvorbereitung - oder warum Headspace eine gute Probenahmetechnik ist!
In diesem Webinar haben wir den Fokus auf Probenvorbereitung für die Gaschromatographie. Es werden folgende Themen behandelt:
  • Statische Headspace
  • ITEX
  • Bestimmung von VOC in Wasser
  • Qualitative und quantitative Bestimmung volatiler organischer Substanzen in Flüssigkeiten
  • Tipps und Tricks
  • Automatisierte Probenvorbereitung
  • Thermo Scientific TriPlus RSH Sampler, TRACE 1300 und ISQ 7000 AIE
Sprecher: Thomas Stegemann, Sales Support Spezialist und Dr. Klaus Schrickel, Senior Sales Support Specialist, beide Thermo Fisher Scientific
Die HPLC überwindet in Kombination mit Charged Aerosol Detektion viele analytische Herausforderungen, die mit konventionellen Detektoren nicht zu lösen sind. Neueste technologische Verbesserungen in den Thermo Scientific Charged Aerosol Detektoren zeigen hohe Sensitivität, Linearität und Flexibilität bei gleichzeitig großer Anwenderfreundlichkeit.
Erfahren Sie, wie die Charged Aerosol Detektion funktioniert. Anhand von Anwendungsbeispielen zeigen wir Ihnen, wie diese Art der Detektion dabei hilft, Ihre analytischen Herausforderungen zu meistern. 
Das Webinar richtet sich an Anwender die sicher sein wollen, wirklich alles zu sehen was in ihrer Probe ist. Und solche, die an neuen komplementären Detektionsmethoden interessiert sind, um ihren Arbeitsablauf zu vervollständigen.
Webinar-Aufzeichnung zur Charged Aerosol Detektortechnologie ansehen »