Klinische mikrobielle Identifizierung
Perfektionieren Sie die Identifizierung klinisch signifikanter Organismen
Sorgen Sie für ein angemessenes Patientenmanagement mit biochemischen, immunologischen oder (halb-)automatisierten Lösungen zur Erkennung von Mikroorganismen, die Ihren gesamten Identifizierungsbedarf abdecken: Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Bestimmen Sie Serotypen, weisen Sie den Verklumpungsfaktor nach und unterscheiden Sie verschiedene Toxine mithilfe von immunologischen Test-Kits, auf die Sie und Ihr Labor sich verlassen können. Identifizieren Sie medizinisch wichtige Organismen von Enterokokken bis Staphylokokken mittels biochemischer Tüpfeltests, spezieller Platten und Software. Schnelle, zuverlässige ELISA- und Lateralflow-Immunoassays tragen dazu bei, die Notwendigkeit von Zweittests zu verringern, einen unnötigen Einsatz von Antibiotika zu vermeiden und dienen als Hilfestellung bei der Planung einer angemessenen Therapie. Automatisieren Sie Ihre ID- und antimikrobiellen Empfindlichkeitstests mit flexiblen, ihren Anforderungen entsprechenden Lösungskonzepten.
Mikrobielle Identifizierung leicht gemacht: mit präzisen, einfachen, schnellen und praktischen Lösungswegen zum Nachweis von Bakterien, Viren und Pilzen.
Vorgestellte Produkte
Produktkategorien zur klinischen mikrobiologischen Identifizierung
Mit wenig viel erreichen! Während es Ihnen gelingt, Ihr Labor durch automatisierte Lösungskonzepte unserer Spezialisten zur Identifikation von Mikroorganismen immer weiter zu optimieren, reduziert sich die Anzahl erforderlicher Arbeitsschritte erheblich. Das Sensititre™ System von Thermo Scientific™ ist ein marktführendes Spitzenprodukt für Antibiotika-Empfindlichkeitstests und Identifizierungstests (AST/ID) und bietet flexible, individuell einsetzbare Testoptionen für Laboratorien jeder Größenordnung. 
Identifizieren Sie mehr als 400 medizinisch bedeutende Organismen mit höchster Präzision in weniger als vier Stunden. Während herkömmliche, manuell zu bedienende ID-Platten innerhalb von 24 bis 48 Stunden Ergebnisse liefern, verwenden Thermo Scientific™ RapID™ Systeme eine Enzymtechnologie, die es ermöglicht, die Testdauer auf vier Stunden zu verkürzen. Inokulation in einem Schritt – verkürzte Vorbereitungszeit für maximale Produktivität
Hunderte Arten und Stämme an Antiseren bieten zahllose Möglichkeiten zur serologischen Identifikation durch Agglutination auf Objektträger oder im Reagenzglas. 
Visualisieren Sie Antikörper mithilfe von direkten Immunfluoreszenztests und Reagenzien zum Nachweis und zur Identifizierung von Atemwegsviren, Chlamydien, Herpes und Enteroviren. Vertrauen Sie auf zuverlässige und problemlos auswertbare Resultate, während Sie gleichzeitig Ihren Arbeitsaufwand reduzieren und wertvolle Laborzeit einsparen.
Erstellen Sie Ihre Lösungskonzepte für Klinische Identifikation und Bestätigung mithilfe eines der weltweit umfassendsten Produktsortimente in der Latex-Agglutination. Sie können Testlösungen für Humanproben, Blutkulturen und auf Kultur-Plattenmedien isolierte Kolonien für eine breite Vielfalt an Organismen und Organismentypen finden.
Optimieren Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit schnellen, zuverlässigen ELISA/EIA- und Lateralflow-Immunoassays für die Darmbakteriologie, Virologie und Parasitologie sowie zur Identifizierung von Atemwegsinfektionen. Egal, ob Sie auf der Suche nach Enzymimmunoassays für hohe Durchsätze oder Lateralflow-Immunoassays für praktische Tests außerhalb der Arbeitszeiten bzw. für geringe Testvolumen sind, mit uns perfektionieren Sie Ihren Laborarbeitsablauf.