Wir bieten ein breites Spektrum einfacher und anwenderfreundlicher Genanalyse-Assays, die auf die besonderen Anforderungen der translationalen und klinischen Forschung zugeschnitten sind. Falls nicht anderweitig angegeben, sind alle Testreagenzien nur für Forschungszwecke und nicht für die Verwendung in diagnostischen Verfahren bei Menschen oder Tieren bestimmt.
TaqMan Assays: Sonden- und Primer-Sets für Real-Time PCR
Wissenschaftler mit Reagenzgläsern.
TaqMan® Assays sind vorgefertigte Sonden- und Primer-Sets für Echtzeit-PCR, die gebrauchsfertig geliefert werden und für den universellen Einsatz unter allen Temperaturwechselbedingungen geeignet sind (für die gleichzeitige Durchführung von Assays in beliebiger Kombination). TaqMan® Assays gelten als Goldstandard-Technologie für die quantitative Analyse der Genexpression und werden auch häufig für die Analyse von genomischer DNA eingesetzt. Einzelne TaqMan® Assays sind als Einzelröhrchen oder als vorgefertigte Platten erhältlich:
  • TaqMan® Array-Platten: 96-Well- oder 384-Well-Platten eignen sich für Verfahren mit jedem Echtzeit-PCR-Gerät, das Platten dieser Größe aufnehmen kann. Platten sind in Standard- oder Fast-Cycling-Ausführungen erhältlich
  • TaqMan® Array-Karten: 384-Well-Mikrofluidik-Karten können mit Ein- oder Mehrkanalpipetten beschickt und mit den ViiA™ 7 oder 7900HT Fast Real-Time PCR Systemen verarbeitet werden
  • OpenArray® Platten: Viele Assays stehen auch auf 3.072-Reaktionen OpenArray® Platten zur Verfügung, die auf QuantStudio™ 12K Flex ausgeführt werden
  • Lyophilisierte TaqMan® Genexpressions-Assays mit Master Mix: TaqMan® Genexpressions-Assays mit Master Mix lyophilisiert – einfach Probe zugeben und starten
TaqMan Assays zur Genexpression
Hiermit steht ein umfassendes Set vorgefertigter Echtzeit-PCR-Assays zur Verfügung (> 210.000 Assays für humane Gentranskripte), die alle unter Verwendung unserer validierten Bioinformatik-Pipeline entwickelt wurden. Hervorragende Spezifität, hohe Empfindlichkeit und ein großer dynamischer Bereich mit einer Auswahl an FAM™ oder VIC® Farbstoffmarkierungen.
TaqMan Assays zur SNP-Genotypisierung
TaqMan® SNP Genotypisierungs-Assays liefern schnelle, genaue Genotypisierungsdaten und einen besonders unkomplizierten Workflow. Zur Verfügung stehen 4,5 Mio. vorgefertigten Assays für humane SNPs mit 160.000 validierten (über 70.000 Assays für Codierungsregionen) und vielen spezifischen Assays für die Forschung, u. a. zu Zielgenen für Krebs und genetische Erkrankungen.
TaqMan Assays zur Genotypisierung von Arzneimittel-metabolisierenden Enzymen
Mehr als 2.700 spezifische Assays zur Erkennung von Polymorphismen in 221 Genen, die für Arzneimittel-metabolisierende Enzyme (Drug Metabolism Enzymes, DMEs) und Arzneimitteltransporter mit nachgewiesenen signifikanten Auswirkungen auf die Wirksamkeit und Toxizität von Arzneimitteln codieren.
TaqMan Fusionstranskript-Assays
Diese für die verschiedenen Breakpoints translozierter Fusionstranskripte konzipierten TaqMan® Assays sind auf Marker ausgerichtet, die mit Krebs in Verbindung stehen.
TaqMan Kopienzahl-Assays
Schnelle, einfache Analyse von Kopienzahl-Variationen (Copy Number Variations, CNVs) in menschlichen Genomen. Innerhalb von nur 3 bis 4 Stunden haben Sie bereits die Ergebnisse mit einem der einfachsten Workflows, der derzeit bei CNV-Analysemethoden verfügbar ist.
TaqMan Assays zur Mutationsdetektion
TaqMan® Mutationsdetektions-Assays werden zur Erkennung und Messung bestimmter DNA-Mutationen vor dem Hintergrund einer genomischen Wildtyp-DNA (gDNA) verwendet. Diese Assays arbeiten mit einer wettbewerbsfähigen, Allel-spezifischen TaqMan® PCR-Technologie unter dem Namen castPCR™, die hochspezifisch ist und Mutationen nachweisen kann, die in weniger als 0,1 % von gDNA-Proben aus menschlichen Krebszellen vorliegen. Detektieren und quantifizieren Sie Schlüsselmutationen in Zielgenen, u. a. KRAS, BRAF und EGFR, mit den Assays aus unserem ständig wachsenden Portfolio.
TaqMan PreAmp Pools und PreAmp Master Mix
Präamplifizieren Sie kleine Mengen an cDNA, ohne einen Amplifikations-Bias einzuführen, damit Sie mit Ihrer kostbaren Probe eine deutlich höhere Anzahl von Echtzeit-PCR-Reaktionen durchführen können. TaqMan® PreAmp Pools können aus einzelnen TaqMan® Assays aufgebaut oder als vorkonfigurierter Pool in Verbindung mit einer TaqMan® Array-Karte bestellt werden.
TaqMan Proteinassays
Quantifizieren Sie die Proteinexpression entweder mit vorgefertigten TaqMan® Protein-Assays für Pluripotenzmarker oder mit Assays, die Sie mit dem TaqMan® Open Kit für Protein-Assays aus Ihren eigenen Antikörpern aufbauen. In beiden Fällen benötigen diese Assays eine 10- bis 500-mal kleinere Probenmenge als herkömmliche Proteinanalysemethoden (5 bis 500 Zellen oder Gewebelysat, in dem 1 bis 100 ng Gesamtprotein enthalten sind) und liefern hochempfindlich quantitative Daten in weniger als 4 Stunden.
TaqMan MicroRNA-Assays
Quantitative microRNA-Analyse mit der Leistungsfähigkeit modernster TaqMan® Assays, auch lieferbar auf 384-Well TaqMan® Array-Karten zum Profiling aller microRNAs in der miRBase Datenbank.
QuantiGene Plex DNA CNV Assay
Der QuantiGene™ Plex DNA CNV Assay ist ein hybridisierungsbasierter 96-Well-Assay, der xMAP™ Luminex™ magnetische Beads für das Multiplexing von 3 bis 33 DNA-Zielen und Signalverstärkungstechnologie im Bereich der verzweigten DNA (bDNA) verwendet, um DNA-Ziele zu quantifizieren. Das Signal wird durch ein Luminex Gerät erkannt.
Einzigartige Vorteile
  • Gleichzeitige quantitative Messung mehrerer DNA-Ziele mit herausragender Genauigkeit und Präzision
  • Ausgezeichnete Kopienzahlunterscheidung durch die Verwendung klinisch getesteter Signalverstärkungstechnologie im Bereich der verzweigten DNA (bDNA)
  • Direkte Quantifizierung von Ziel-DNA: Vermeiden Sie Unklarheiten bei der DNA-Isolation und der PCR-Amplifikation
  • Keine Assay-Optimierung erforderlich
  • Hohe Präzision: Variationskoeffizient (CV) von weniger als 15 % für den gesamten Prozess (Probenisolierung bis zu den Ergebnissen)
  • Erkennen Sie Einzelkopieunterschiede bei der DNA-Kopienzahl: Linearer Assay mit geringem CV
Weitere Informationen ›
Reagenzien für Echtzeit-PCR (qPCR)
Unser Konzept der Echtzeit-PCR arbeitet mit standardisierten Master Mixes, die alles enthalten, was für eine erfolgreiche Polymerase-Kettenreaktion (PCR) benötigt wird, außer Ihrer Probe und dem Target-spezifische Sonden/PCR-Primer-Set. Da für die PCR ein DNA-Template benötigt wird, müssen die RNA-Proben zunächst eine reverse Transkription durchlaufen, um die cDNA zu erzeugen, die für die Echtzeit-PCR verwendet werden kann. Wir entwickeln seit mehr als 15 Jahren Master Mixes und Reagenzien, die nahezu jede Anforderung erfüllen.
RNA-Proben
One-Step SuperScript® qRT-PCR Universal-Kits
für empfindliche, praktische und kontaminationsfreie qPCR-Assays.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien
Zur empfindlichen und gleichzeitig robusten Amplifizierung von RNA-Targets mit einer schnellen Echtzeit-RT-PCR-Strategie im Einzelröhrchen, die üblicherweise innerhalb einer Stunde Ergebnisse liefert.
TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG (Applied Biosystems®)
TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, ist für stabile und reproduzierbare Ein-Schritt-Pathogennachweise und Arbeitsabläufe zur Genexpression entwickelt. Die 4x Formulierung im Einzelröhrchen enthält thermostabile MMLV Reverse Transkriptase, dNTPs, UNG, ROX™ Farbstoff sowie thermostabile Fast DNA-Polymerase.
DNA-Proben
TaqMan® Fast Advanced Master Mix
Besonders leistungsfähiger Master Mix für eine Vielzahl von Echtzeit-PCR-Anwendungen, u. a. microRNA- und schnelle Genexpressionsanalysen.
TaqPath™ qPCR Master Mix, CG (Applied Biosystems®)
TaqPath™ qPCR Master Mix, CG liefert die Leistungsvorteile des TaqMan® Fast Advanced Master Mix. Darüber hinaus ist dieser Master Mix ein Universalreagenz und alle Chargen werden einem Funktionstest unterzogen, um für die Konsistenz des CT-Werts die Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge sowie einen dynamischen Bereich über eine Vielzahl von Assays sicherzustellen. Mit seinen strengen Qualitätsstandards und seiner hervorragenden Leistung ist der TaqPath™ qPCR Master Mix die erste Wahl für Ihre Anforderungen bei diagnostischen Tests oder in der Entwicklung.
DNA- und RNA-Proben
TaqMan® Fast Virus 1-Step Master Mix
Einzelröhrchen sowohl für RNA- als auch DNA-Viren; hochempfindliche Echtzeit-RT-PCR, selbst wenn häufige Reaktionsinhibitoren vorhanden sind.
Halbleiter-Sequenzierung der nächsten Generation
Die Ion AmpliSeq™ Technologie ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau einer Bibliothek für die wirtschaftliche, gezielte Sequenzierung bestimmter menschlicher Gene oder Genomregionen. Für die auf ultrahoher Multiplex-PCR basierende Ion AmpliSeq™ Technologie werden nur 10 ng ursprünglicher DNA auf Sätzen von Zielgenen benötigt, was die Sequenzierung von FFPE-Proben mit Ion PGM™ Systemen zur Routine macht.
Wählen Sie aus einem breiten Angebot an Ion AmpliSeq™ Panels, die Ihre Forschung revolutionieren werden:
  • Ion AmpliSeq™ gebrauchsfertige Panels: Die praktischen, vorgefertigten Ion AmpliSeq™ gebrauchsfertigen Panels decken einen sehr großen Bereich von Krebs- und Erbkrankheiten ab und ermöglichen Forschern, sich auf die Gewinnung und Analyse der Daten zu konzentrieren, statt sich mit den aufwändigen Schritten des Primer-Designs und der Zielgen-Auswahl aufzuhalten.
  • Ion AmpliSeq™ kundenspezifische Panels: Für maximale Flexibilität wählen Sie einfach online mit dem AmpliSeq™ Designer eine Teilmenge der Zielgene aus und geben Ihren spezifischen Genominhalt ein. Wir entwickeln und erstellen anhand dieser Daten speziell für Sie maßgeschneiderte AmpliSeq™ Panels.
  • Ion AmpliSeq™ Community-Panels: Die mit führenden Wissenschaftlern in der Erforschung von Krankheiten entwickelten Ion AmpliSeq™ Community-Panels bieten die Möglichkeit, Geninhalte selektiv zu analysieren und vorgefertigte Community-Panels gleichzeitig individuell an Ihre spezifischen Forschungsanforderungen anzupassen.
BigDye® Kits für die Zyklussequenzierung
Video zu Big Dye
Der branchenführende, anwenderfreundliche Workflow der Zyklussequenzierung zeichnet sich durch eine robuste Chemie für hochgradig reproduzierbare Daten und innovative Reagenzien aus, die optimierte Protokolle und Sequenzierungen mit längeren Lesevorgängen in höherer Qualität ermöglichen.
Endpunkt-PCR
AmpliTaq Gold® 360 Produkte
AmpliTaq Gold® 360 Master Mix und DNA-Polymerase für Standard- und hot-start-PCR sind für Sequenzierungsanwendungen optimiert. Sie ermöglichen die Amplifizierung eines breiten Spektrums an Zielgenen mit hoher Spezifizität, Reproduzierbarkeit und Ausbeute. Zur Verringerung der Umweltbelastung werden diese Produkte bei Umgebungstemperatur versendet.
Universalreagenzien (General Purpose Reagents, GPRs)
Mit ihrer kompromisslosen Qualität und hervorragenden Leistung bieten TaqPath™ Master Mixes und Reagenzien für Sanger-Sequenzierungen mit den entsprechenden Verbrauchsmaterialien zuverlässige, leistungsfähige Ergebnisse auch in besonders anspruchsvollen Anwendungen. Gestützt auf unsere jahrzehntelange technologische Vorherrschaft im Hinblick auf Echtzeit-PCR (qPCR) und Sanger-Sequenzierung haben wir den Anspruch, klinischen Laboren vertrauenswürdige, vielseitige und innovative Werkzeuge für ihre klinische Forschung und diagnostische Entwicklung bereitzustellen.
Erfahren Sie mehr über unsere GPR-Reagenzien