Partikeltechnologie
Vertrauen Sie auf die Thermo Scientific™ Bead-Lösungen für Kalibrierung, Immunassays, Durchflusszytometrie und Partikelanalyse. Unsere Zusage an die weltweit führenden klinischen Diagnoselabore, Pharmazeutikunternehmen, Universitäten und Forschungsinstitutionen basiert auf einem Fundament überragender Kompetenz in Entwicklung und Herstellung von Beads, die sich durch überlegene Präzision, durchgängige chargenübergreifende Reproduzierbarkeit, hohe Einheitlichkeit und langfristige Stabilität auszeichnen.
Gleichgültig, ob Ihre Applikation im Bereich Lateral Flow, Objektträger-Agglutinationstests und Entwicklung turbidimetrischer Assays oder in Partikelcharakterisierung, Zellsortierung und -zählung, Lebensmittel/Landwirtschaft, Industrie oder in anderen Bereichen liegt: Besprechen Sie Ihre speziellen Anforderungen und Bedürfnisse mit unseren Mitarbeitern in der Partikeltechnologie.
Vorgestellte Produkte
Produktkategorien der Partikeltechnologie
Mit den Thermo Scientific™ Color-Rich™ gefärbten Beads lassen sich qualitativ hochwertige und äußerst empfindliche Point-of-Care-Diagnoseassays entwickeln. Unsere internen Färbemethoden liefern eine außergewöhnliche Farbsättigung, verhindern das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien, lassen die Oberfläche frei für kovalente Bindung und ermöglichen eine optimale immunologische Reaktivität.
Validieren Sie die Ergebnisse der Partikelzähler mit Thermo Scientific™ Zählkontrollen. So ist sichergestellt, dass die Messung von Partikeln mit größter Präzision erfolgt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn Kontaminationen der Luft, Oberflächen oder Flüssigkeiten nachgewiesen werden sollen und eine sorgfältige Überwachung erfordern.
Gewährleisten Sie die optimale Leistung von Durchflusszytometern durch den Einsatz von Thermo Scientific™ Flow Cytometry Beads für die Kalibrierung, Ausrichtung, Zählung und Instrumenteneinrichtung zur Sicherstellung des Durchflusses und der optischen Stabilität und zur Ausarbeitung von Assays, die für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 24 Analyten in einer Probe verwendet werden.
Entwickeln Sie mit den Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ fluoreszenten Beads hochempfindliche und präzise Lateral-Flow-Assays und Tests. Diese in einer umfangreichen Größen- und Farbpalette erhältlichen Beads sind zur Gewährleistung optimaler Farbbrillanz, Sichtbarkeit und Farbsättigung, zur Vorbeugung gegen Auswaschen für eine optimale Stabilität und für eine farbfreie Oberfläche für Kopplungen im Inneren gefärbt.
Vertrauen Sie auf Thermo Scientific™ NIST-konforme Größenstandards als externe Referenz zur Kalibrierung und Leistungsüberprüfung beim Einsatz von Partikelgrößen-Instrumenten zur Lösung realer analytischer Probleme.
Mit Thermo Scientific™ Beads zur Optimierung von Assays, zur Analyse von Partikelmaterial unterschiedlicher Größe und zur Erprobung von Rauchmeldern und Filtriermedien erzielen Sie in spezialisierter Forschung und industriellen Anwendungen präzise Leistungen und genaue Ergebnisse.