diagnostic-plates-modules-banner-470x250
Auf die Oberfläche kommt es an
Hier finden Sie wertvolle Informationen zu Produkten für passiv bindende Oberflächen für Biomakromoleküle, kovalente Kopplungsflächen für kleinere Biomoleküle und Oberflächen mit Affinitätsbindung für affinitätsmarkierte Biomoleküle. In der Entwicklung von Lösungen für die Diagnostik verfügen wir über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immunassay-Platten-Technologie.
Gefragte Platten und Module für die Diagnostik
Kategorien von diagnostischen Platten und Modulen im Fokus
Unsere transparenten brechbaren Module, Standardmodule und Platten für die Immunologie sind beschichtet mit PolySorp™, Medisorp™,  MaxiSorp™  oder MultiSorp™ und helfen Ihnen bei der Auswahl der passiven Oberflächen für die Immobilisierung bestimmter Biomoleküle.
Erhältlich für Oberflächen mit kovalenter Bindung und Affinitätsbindung. Unsere Platten und Module erhöhen die Definition molekularer Orientierungen und verringern die Menge an Reagenzien, die Sie für Ihre Experimente benötigen.
Erhältlich in PolySorp™, MaxiSorp™ und Mini-Sorp™. Unsere Immunologie-Röhrchen und -Stopfen sind ideal für ELISA, Festphasen-RIA, Flüssigphasen-RIA und die Probenlagerung. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno-Sticks, wenn Sie in der Biotechnologie, in pharmazeutischen Labors oder in der Herstellung von Impfstoffen und Diagnostik-Kits tätig sind.
Unsere schwarzen und weißen brechbaren Module, Standardmodule und Platten für die Immunologie sind mit PolySorp™, Medisorp™,  MaxiSorp™ oder MultiSorp™ beschichtet und helfen Ihnen bei der Auswahl an passiven Oberflächen, damit die problemlose Handhabung Ihrer Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays gesichert ist.
solid-phase-techniques-banner-230x195
What is the best type of surface for my needs?
Whatever the format chosen, there are a number of choices to be made about the best type of surface for the application. The choice will depend on the assay component to be immobilized. Our Solid Phase Guide is an introduction to solid phase techniques, including:
  • Solid Phase formats and surfaces
  • Parameters affection coating
  • Assay conditions for ELISA
  • Immobilization of DNA
Browse our interactive solid phase guide ›