Ein Sortiment an diagnostischen Lösungen für die Rindertuberkulose, anerkannt von OIE, FLI und USDA
Die Rindertuberkulose (bovine Tuberkulose, bTB) ist eine bedeutende Intektionskrankheit, welche die Lungen und Lymphknoten von Wiederkäuern befällt und durch Tröpfcheninfektion oder den Verzehr nicht pasteurisierter Milchprodukte eines infizierten Tieres vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann. Ein Ausbruch der bTB kann aufgrund verringerter Milcherträge, der Keulung von Herden und Ausfuhreinschränkungen für Fleisch aus betroffenen Gebieten schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Vor dem Hintergrund unseres fortlaufenden Bestrebens führender Anbieter diagnostischer Lösungen für Nutztiere zu sein, freuen wir uns, dass die Lösungen von Prionics™, wie etwa die BOVIGAM™ Assays, jetzt Teil des bewährten Produktsortiments von Thermo Fisher Scientific sind. BOVIGAM™ diagnostische Lösungen für die Rindertuberkulose sind von USDA, OIE und FLI zugelassen. Nur unser Produktportfolio enthält alle offiziell von der OIE vorgeschriebenen bTB-Tests. Dieses umfassende Sortiment diagnostischer Lösungen für die Rindertuberkulose beinhaltet Tuberkulin-PPDs (Purified Protein Derivatives) für Hauttests bei Rindern sowie γ-Interferon-Tests (BOVIGAM Assays), die einzeln oder in Kombination mit Hauttests verwendet werden können, um objektive, hochgradig zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Das BOVIGAM™ TB Kit ist der einzige in-vitro-γ-Interferon-Test für Rindertuberkulose mit OIE-Zulassung. Er wurde von der OIE als primärer Stand-alone-Test für das Screening und die Bestätigung in mit bTB infizierten Gebieten anerkannt.
Wenn mithilfe einer geeigneten Kombination diagnostischer Instrumente, wie unserem Tuberkulin-PPD und BOVIGAM®, die Ziele eines bTB-Programms erfüllt werden und je nach lokalen Erfordernissen die Testsensitivität und/oder -spezifität erhöht wird, wäre es möglich, die Rindertuberkulose weltweit zu eliminieren. Eine optimierte Anwendung von Untersuchungsverfahren kann unnötiges Keulen von Beständen und langwierige Betriebsschließungen vermeiden und schlussendlich zur weltweiten Ausrottung der Rindertuberkulose beitragen.
  Produkt-Flyer ansehen ›
Erprobte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen an bTB-Tests
Prionics Lösungen sind führend in der Diagnostik der Rindertuberkulose. Ihre Zuverlässigkeit wurde von verschiedenen Organisationen weltweit, wie OIE, FLI und USDA, anerkannt. Das umfangreiche Sortiment für die Rindertuberkulose-Diagnostik umfasst BOVIGAM-Assays, Stimulationsantigene und Tuberkulin-PPDs für Hauttests. Diese einzigartige Kombination diagnostischer Werkzeuge kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, um ganz nach Ihren individuellen Testanforderungen die Testsensitivität und/oder -spezifität zu erhöhen.
Für weitere Informationen zu spezifischen, für Ihre Anforderungen optimierten Verwendungsmöglichkeiten der Testprodukte beachten Sie bitte die unten aufgeführte Produktliteratur.
BOVIGAM Kits –Die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) hat das BOVIGAM TB Kit zur Aufnahme in das OIE-Handbuch zu Untersuchungsmethoden und Vakzinen für Landtiere 2015 zugelassen. Das Kit ist der einzige von der OIE zugelassene in-vitro-γ-Interferon-Test für Rindertuberkulose. Er wurde von der OIE als primärer Stand-alone-Test für das Screening und die Bestätigung in mit btB infizierten Gebieten anerkannt. Das diagnostische Kit dient zum bTB-Nachweis bei Rindern, Schafen, Ziegen und Büffeln und wird häufig für Tuberkulose-Überwachungsprogramme in Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland eingesetzt. 
Der Test bietet:
  • Schnelldiagnose für ein verbessertes Herdenmanagement
  • Optimale analytische Sensitivität für den Nachweis von bTB
  • Objektive und reproduzierbare Ergebnisse
  • Kostensenkungen und Verkürzung der Zeiträume bei Betriebsschließungen
  Produkt-Flyer ansehen ›
Bedeutung und Vorteile eines von der OIE empfohlenen bTB-Nachweiskits
Klicken Sie unten und erfahren Sie, wie das von der OIE empfohlene BOVIGAM Kit schnellere Ergebnisse liefert, Unterbrechungen beim Handel mit Lebendtieren verkürzt und Betrieben dabei hilft, die Produktion früher wieder aufzunehmen als bei Verwendung eines Hauttests.
Produkt-Flyer ansehen › |  Pressemitteilung ansehen ›
BOVIGAM® 2G –Aktualisierte Version des BOVIGAM® Tests mit derselben hohen Qualität und noch mehr Vorteilen:
Stabiler, mit verbesserter Reproduzierbarkeit bei grenzwertigen Proben
Einkomponenten-Substrat
Reduzierte Kosten pro Tier dank flexibler Testkapazitäten
Einfache Anwendung dank rationalisiertem Protokoll
  Produkt-Flyer ansehen ›
BOVIGAM® Stimulationsantigene –Optimieren Sie Ihr örtliches bTB-Programm durch eine Kombination von Stimulanzien, die Ihren Anforderungen an Sensitivität und Spezifität entspricht:
  • BOVIGAM® Tuberkulin PPDs für höchste Sensitivität
  • Peptid-Cocktail PC-EC für höchste Spezifität
  • Peptid-Cocktail PC-HP für hohe Sensitivität und hohe Spezifität
  • Pokeweed-Mitogen zur Prüfung derQualität von Blutproben (Viabilitätstest)
  Produkt-Flyer ansehen ›
Tuberkulin-PDD-Hauttestreagenzien –Unsere Tuberkulin-PDDs wurden zur Herstellung des Referenzstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet und sind als Kit für den SICCT (Single Intradermal Comparative Cervical Tuberculin Test), den SCT (Single Cervical Tuberculin Test).
  • Das einzigartige Double Matching sorgt dafür, dass das bovine Tuberkulin-PDD stärker als das aviäre Tuberkulin-PDD ist und dass die Differenz nicht mehr als 500 IE/Dosis beträgt.
  • Entspricht den Anforderungen der entsprechenden Monographie des Europäischen Arzneibuchs
  • Zugelassen für die Anwendung bei Tieren ab Tag 0 nach der Geburt
  • Hergestellt in einer der größten Produktionsstätten für Tuberkulin
  • Lieferung in einer praktischen, kostengünstigen Form (bis zu 14 Tage transportfähig bei +2 °C – +37 °C)
Für weitere Informationen und Bestellungen von Tuberkulin-PDD-Hauttestreagenzien wenden Sie sich an orders@prionics.com oder per Telefon an +41 44 200 20 00.