MF-FP-Mining-Processing-Coal-470x200
Verbessern Sie die Qualitätskontrolle und sorgen Sie für höchste Arbeitssicherheit im Kohlebergwerk
Von der Abbaustrecke bis zum Verladeplatz – wir bieten alle Messgeräte an, die Sie zur Einhaltung Ihrer Qualitätsvorgaben und zur Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität benötigen. Die Thermo Scientific™ Online-Elementanalysatoren für Kohle und eine Software für die Kohlemischung liefern dem Betreiber des Kohlebergwerks präzise, verlässliche Daten für die Steuerung der Kohlemischung und zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben bei jeder Charge. Außerdem finden sich in unserem Sortiment Bandwaagen, Dosierwaagen und Probenahmesysteme, die den Betreiber mit den für die Optimierung seiner Abläufe benötigten Prozessdaten versorgen. Gleichzeitig können sich der Betreiber und seine Abnehmer sicher sein, dass die vereinbarten Tonnagen geliefert werden. Erhöhen Sie durch Detektoren für metallische Fremdkörper, Füllstandssensoren, Bandschieflaufschalter, Notausschalter, Zuführschachtschalter und individuelle Staubmonitore die Arbeitssicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Schutz Ihrer Anlage.
Wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter
Kurzlinks
Vorgestellte Produkte für die Kohleanalyse
Angewandte Produkte in der Kohleproduktion
Minimieren Sie Abweichungen in der Kohlequalität, gewährleisten Sie die Einhaltung von Vertragsbestimmungen und verbessern Sie die Effizienz mit dem Thermo Scientific CQM FLEX Kohleanalysator. Der CQM FLEX ist ein Analysator mit allen Funktionen, der entweder auf der Gamma-Neutronen-Aktivierung (Prompt Gamma Neutron Activation, PGNAA) oder der gepulsten schnellen thermischen Neutronenaktivierung (Fast Thermal Neutron Activation, PFTNA) basiert. Er bietet die Möglichkeit, Neutronen von herkömmlichen Cf-252-Neutronenquellen oder über einen elektrisch betriebenen Neutronengenerator zu beziehen.
PGNAA und PFTNA tragen dazu bei, dass Kohlemischungen die Spezifikationen erfüllen
PGNAA und PFTNA tragen dazu bei, dass Kohlemischungen die Spezifikationen erfüllen
Im Kohlemischprozess werden Kohlen verschiedener Qualitäten gemischt, um die Anforderungen für bestimmte Anwendungen zu erfüllen. Die Mischentscheidungen wirken sich auf die Gesamtmenge der einzelnen Produkte aus, die ein Abbaustandort verkaufen kann. Daher ist es wichtig, dass die gemischte Kohle die Qualitätsspezifikationen erfüllt.
Online- und At-Line-Elementanalysatoren werden zur Echtzeitmessung der Kohlezusammensetzung verwendet, um Prozessvariationen proaktiv zu verringern und konsistentere Kohlemischungen zu gewährleisten. Der Analysator wird um ein vorhandenes Förderband herum oder neben einem Hauptförderband mit einem Inline-Probenahmesystem montiert, um die Kohlequalität kontinuierlich zu überwachen.  In Kombination mit der Kohlemisch-Software bieten diese einzigartigen Geräte die effektivste Methode zur Minimierung von Variationen in der Kohlequalität, gewährleisten die Einhaltung von Vertragsbestimmungen und verbessern die Effizienz.
Online- und At-Line-Kohleanalysatoren verwenden entweder die Technologie der Gamma-Neutronen-Aktivierung (Prompt Gamma Neutron Activation, PGNAA) oder die der gepulsten schnellen thermischen Neutronenaktivierung (Pulsed Fast Thermal Neutron Activation, PFTNA). Diese Technologien bieten tiefe Einblicke, indem sie das gesamte Materialvolumen auf dem Förderband mit hoher Analysegeschwindigkeit messen. Dadurch eignen sie sich hervorragend, um sicherzustellen, dass die Zuführmischung aus den richtigen Kohlesorten zusammengesetzt ist.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur PGNAA- und PFTNA-Technologie.
Videos zur Kohleproduktion
Lernen Sie den CQM FLEX Kohleanalysator kennen
Nehmen Sie Minute für Minute eine Qualitätsanalyse der entscheidenden Kohleförderströme vor mit dem CQM FLEX, dem ultimativen Online-Kohleanalysator mit der derzeit besten Genauigkeit.
Steigern Sie die Flexibilität bei der Probenahme
Der Thermo Scientific Ramsey SWAX-7000 Probennehmer kann eine repräsentative Probe direkt aus dem Materialstrom entnehmen.
Ähnliche Produkte für die Überwachung und Probenahme in der Schüttgutproduktion
Steigern Sie die Flexibilität bei der Probenahme mit dem Thermo Scientific Ramsey SWAX-7000 Probennehmer, der als eigenständiges Gerät oder als Hauptgerät in einem mehrstufigen System einsetzbar ist.
Vermeiden Sie Unfälle, schützen Sie Ihre Maschinen und Anlagen und vermeiden Sie unplanmäßige Ausfallzeiten. Der Ramsey Förderband-Schutzschalter überwacht Position und Spurführung des Förderbands und erkennt mögliche Gefahren.
Ähnliche Produkte für die Dichte- und Füllstandsmessung
Erhöhen Sie die Sicherheit und senken Sie die Kapitalkosten mit den berührungslosen, hochgenauen, anwenderfreundlichen Thermo Scientific DensityPRO Messsystemen.
Der Thermo Scientific PNF Grenzstandschalter ist ein extrem zuverlässiger, robuster und kostengünstiger Niveauschalter zur berührungslosen und nichtinvasiven Unterbrechung von Schaltkreisen.
Zugehörige Produkte zur Untersuchung der Luftqualität
Echtzeitüberwachung der Kohlenstaubbelastung mittels eines speziell für den US-amerikanischen Bergbau entwickelten, personenbezogenen Feinstaubmessgerätes.
Dieses kontinuierlich arbeitende Messgerät bietet durchgehende Messungen für Gesamtpartikel und Partikelgrößen von PM10 bis hinunter zu PM1 in der Umgebungsluft in Echtzeit.
Erhalten Sie Echtzeitergebnisse und gravimetrische Validierung mit dem Thermo Scientific personal DataRAM™ pDR-1500 Aerosolmessgerät.
belt scale selection guide
Förderbandwaagen bilden einen wichtigen Bestandteil von Schüttgut-Handlingsystemen im Bergbau. Ein Bandwaagensystem überwacht den Produktionsdurchsatz und Bestand oder regelt die Produktverladung und liefert dabei wichtige Informationen für ein effektives Management und den effizienten Betrieb Ihres Werks. Bei der Auswahl eines Bandwaagensystems gibt es viele Möglichkeiten. Woher wissen Sie, welche die richtige für Ihre Anwendung ist?
Verwenden Sie unsere Auswahlhilfe für Bandwaagen