vials-closures-mondrian-470x250
Schutz Ihrer wertvollen Forschungsarbeit
Vom Mikrosampling bis Headspace-Analysen: In unserem umfassenden Portfolio finden Sie die richtigen Fläschchen und Verschlüsse für Ihre Anwendungen und Ihre Autosampler. Bei unseren Thermo Scientific™ AVCS™ 9-mm-Verschlüssen und SureStop™ 9-mm-Schraubverschlussfläschchen haben wir besonderen Wert auf Sicherheit und Integrität der Proben gelegt, damit Sie jede Trennung mit gleichbleibender Produktivität ausführen können.
Fläschchen und Verschlüsse im Fokus
Kategorien der Fläschchen und Verschlüsse
Wir bieten Fläschchen und Verschlüsse für jeden Autosampler an. Diese Produkte sind die bevorzugte Wahl für moderne Autosampler.
Unser Sortiment umfasst Schnapp-, Schraub- und Bördelkappen als vorgefertigte Kombinationen aus Kappe/Septum und aus Kappen, Septen bzw. Stopfen als Einzelteile.  
Fläschcheneinsätze ermöglichen Mikrosampling in Standardfläschchen. Für Mehrzweckanwendungen verwenden Sie Einsätze mit Polyspring.  
Unsere praktischen Fläschchen-Kits sind als Varianten „Einzelteile“ und „Vorgefertigte Kombinationen“ verfügbar.
Jede Charge ist komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet, mit einem Konformitätszertifikat in jeder Packung. Für MS-Anwendungen und Spurenanalysen verwenden Sie vorgereinigte MSCert Fläschchen-Kits.
Unser Sortiment an Spezialfläschchen umfasst EPA-Fläschchen, Headspace-Fläschchen, vorgereinigte Fläschchen, Fläschchen für die Probenlagerung und Flachbodengläser.  
Dieses Beschriftungs-/Kennzeichnungssystem überträgt Text, Grafiken, Barcodes und Logos für genaueste Kennzeichnung direkt auf die Fläschchen.
Mit unseren Bördelzangen erzeugen Sie wiederholgenau sichere Bördel und mit unseren Entbördelzangen entfernen Sie Verschlüsse ohne die Gefahr von Beschädigungen.
Unsere robusten Fläschchengestelle werden aufgrund ihrer Qualität, Verlässlichkeit und Konsistenz geschätzt.
Mit unseren Mikrotiterplatten und Dichtungen bewältigen Sie nahezu alle Herausforderungen in Analytik und Chromatographie.
Featured advanced vial closure system (AVCS) video
Perfect closure every time
No more over tightening, septum push-through or tilted caps. SureStop 9mm vials with Advanced Vial Closure System (AVCS) feature:
  • Consistent seal, independent of torque applied
  • Optimal cap positioning
  • Optimal septum compression without septum distortion
  • Improved autosampler compatibility