Die Überwachung der Luftqualität ermöglicht Sicherheit am Arbeitsplatz und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Überwachen Sie zuverlässig eine große Anzahl von Gasen.
Mit zuverlässiger Technologie können Sie die Sicherheit der Arbeiter und Einhaltung der Vorschriften sicherstellen. Wir bieten Überwachungsgeräte für die Umgebungsluft, die die Luftqualität sowie niedrige und hohe Konzentrationen der am häufigsten gemessenen Luftschadstoffe, der sogenannten „Criteria Pollutants“, sowie anderer Gase und Toxine bestimmen.
Zu den Überwachungssystemen für die Luftqualität gehören Gasdetektoren sowie tragbare und personengebundene Geräte zur Luftüberwachung am Arbeitsplatz, die die Erkennung von toxischen Dämpfen und Gasen ermöglichen.
Anwendungsspezialisten kontaktieren
Beliebte Geräte für die Gasüberwachung in der Umgebungsluft
Modell 42i (NO-NO2-NOx) Analysator
TVA2020 Analysator für toxische Dämpfe
Modell 43i SO2-Analysator
Empfohlene Kategorien zur Gasüberwachung
Überwachung von Stickstoff und Stickstoffoxiden (NO-NO2-NOx-NOY-N2O)
Messen Sie Stickoxide (NO-NO2-NOx) in den Emissionen einer Quelle, einschließlich Stickoxide in der Luft mit Konzentrationen vom Sub-ppb-Bereich bis zu 100 ppm.
Überwachung von Schwefeldioxid (SO2)
Messen Sie niedrige SO2-Konzentrationen in der Raumluft in einem Bereich von nur 50 ppt oder hohe SO2-Konzentrationen aus einer Emissionsquelle in einem Bereich von bis zu 10.000 ppt.
Überwachung von Kohlenmonoxid (CO)
Messen Sie einen weiten Bereich von CO – von hohen Konzentrationen bei CO-Emission bis zu Spuren in der Raumluft.
Ozon-Überwachung
Der Thermo Scientific™ Modell 49i Ozonanalysator mit Doppelzelle führt eine UV-photometrische Messung der Ozonmenge in der Umgebungsluft durch.
Überwachung von Methan- und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffen
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ direkten Methan- und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoff-Analysator automatisierte Bestimmungen von Methan- und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffen durch.
Überwachung von Ammoniak (NH3)
Messen Sie Konzentrationen von Ammoniak (NH3) in der Umgebungsluft mit dem Thermo Scientific™ Ammoniak-Analysator.
Nullluft
Wir bieten Systeme für die zuverlässige Entfernung von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen aus gefilterter Umgebungsluft sowie Systeme, die Nullluft höchster Reinheit für analytische Zwecke und Verfahrensinstrumente erzeugen.
Personengebundene und mobile Überwachungsgeräte für Umgebungsgase
Unser Angebot an tragbaren Überwachungsgeräten für Umgebungsgase umfasst einzelne Geräte, die eine Vielzahl von Gasen genau messen, sowie ein Gerät, das organische und anorganische Verbindungen in anspruchsvollen Anwendungen, wie der Überwachung und Standortsanierung mit Methode 21, frühzeitig erkennen kann.
Kalibrieren Sie die Geräte zur Luftüberwachung und andere Gasüberwachungsgeräte mit Gaskalibratoren, die Gasstandards erzeugen. Mit dem Ausstoß werden Messgeräte kalibriert, die Nullgas- und Präzisionstests, Level-1-Kalibriergasprüfungen, Validierungen und Multipunktroutinen gemäß den US EPA-Bestimmungen durchführen.
Gas analyzer and system tips & tricks delivered to you monthly
NO, NO2 and NOx monitoring 
Here are 5 tips and tricks for measuring the amount of NO, NO2, and NOx using any of the Thermo Scientific™ Model 42i series of gas analyzers.  
Read this Fast5 issue › 
Cold weather monitoring
Keep our Fast5 tips in mind for optimized performance and maximum uptime of your gas analyzers during cold winter months. 
Read this Fast5 issue ›
Read all issues and sign up ›
fast5-showcase-image-230x195
Resources
Support
Let us handle the repair or calibration of all your environmental process and monitoring products. We're happy to track the process from start to finish, including coverage verification, problem diagnosis, cost estimates, and repair costs.