Gläser mit Salsa vor dem Kontrollwiegen
Steigerung der Prozesseffizienz ohne Leistungseinbußen
Wägung, Zählung und Aussortierung mit einem einzigen, unterbrechungsfreien Kontrollwaagekonzept. Wiegen Sie große, schwere Pakete, ohne das Förderband anhalten und neu kalibrieren zu müssen. Mit einer Thermo Scientific™ Kontrollwaage nach Ihren Spezifikationen können Sie sich auf präzise Gewichtskontrolle, maximale Effizienz und gleichmäßigen Produktdurchsatz verlassen, auch unter industriellen Bedingungen. Von rohen oder tiefgekühlten Produkten, Beuteln, Kästen oder Dosen bis hin zu Versandmaterial und Tragebehältern gewährleisten unsere durchsatzstarken Kontrollwaagen, dass Ihre Produktionslinie zu jedem Zeitpunkt die maximale Leistung erbringt.
Anwendungsspezialisten kontaktieren ›    Tragen Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler ein ›
Beliebte Produkte für die Kontrollwägung
Weitere Kontrollwaagen und Inline-Waagen
Mit der Thermo Scientific™ VersaFlex Kontrollwaage mit vorgegebener Höhe lassen sich die Gesamtbetriebskosten bei der Wägung von Trockenverpackungen senken. Dieses Universalgerät wiegt leicht- bis schwergewichtige verpackte Lebensmittel, pharmazeutische und Körperpflegeprodukte. 
Mit der Thermo Scientific™ Versa FlexGP Kontrollwaage lässt sich die Genauigkeit verbessern und der Wartungsaufwand sowie Produktverluste verringern. Mit dieser höhenverstellbaren freitragenden Anlage können Sie eine große Bandbreite an verpackten Lebensmitteln, pharmazeutischen und Körperpflegeprodukten in trockenen Umgebungen wiegen.
Die Thermo Scientific™ Versa RxV pharmazeutische Kontrollwaage mit Markierung und Bestätigung für die Sendungsverfolgung sowie die VersaRx pharmazeutische Kontrollwaage erfüllen die hohen Leistungsstandards in der pharmazeutischen Industrie. 
Erhöhen Sie den Durchsatz mit der Thermo Scientific™ Versa 8120 Kettenkontrollwaage. Mit Liniengeschwindigkeiten von bis zu 700 Packungen pro Minute bietet die Versa 8120 Kettenkontrollwaage zuverlässige Hochgeschwindigkeitswägung mit Kontroll- und Auswurffunktionen für Kartons, Dosen, Flaschen und Beutel in trockenen oder nassen Umgebungen.
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem langlebigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Versa Frame 44HB Hochleistungs-Wiegerahmen für anspruchsvolle Industrieumgebungen mit Durchsatzraten von bis zu 100 Paketen pro Minute (bis zu 300 fpm je nach Paketlänge).
Für zuverlässiges und präzises Wiegen im Durchlauf von Kartons, Beuteln und großen Paketen bis zu 50 kg (110 lb) mit der Thermo Scientific™ Kontrollwaage für große Kartons und Beutel – Versa Frame 44 und Box-Serie.
Verbessern Sie Ihre Effizienz und Rentabilität mit einer Kontrollwaage, die auf höhere Genauigkeit und schnellere Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Die Thermo Scientific™ Global Versa GP Kontrollwaage ist eine vielseitige Allzweckwaage mit einer Bandgeschwindigkeit von bis zu 350 Paketen pro Minute ohne jegliche Qualitätseinbußen.
Maximieren Sie Ihren Gewinn und minimieren Sie Produktverluste mit der Thermo Scientific™ Global VersaWeigh™ Kontrollwaage. Dieses vielseitige und skalierbare System ist anwenderfreundlich und leicht zu warten und bietet jetzt über zehn Verbesserungen im Aufbau und in der Funktionalität.
Mit der Thermo Scientific™ Versa Teorema Kontrollwaage erleben Sie noch nie dagewesene Geschwindigkeit und Präzision in den anspruchsvollen und durchsatzstarken Dosenabfüllanlagen von heute. Die Versa Teorema Kontrollwaage verbindet robuste Funktionalität mit Präzision und setzt einen neuen Standard im durchsatzstarken Dosenwiegen.
Vermeiden Sie die Kosten durch zwei Geräte. Die Thermo Scientific™ Kombi-Einheit Kontrollwaage/Metalldetektor bietet sowohl eine genaue Gewichtskontrolle als auch die Gewissheit, dass Ihr Produkt frei von Metallverunreinigungen ist – alles in einem einzigen, platzsparenden Instrument.
checkweighing and checkweigher ebook
Ein praktischer Leitfaden zum Thema Kontrollwaagen und Kontrollwägung
Die Gewährleistung einer gleichbleibenden Produktqualität ist für den Schutz Ihrer Marke und Ihren Geschäftserfolg unerlässlich. Dementsprechend muss sichergestellt werden, dass das Gewicht eines verpackten Produktes auch dem Gewicht auf dem Etikett entspricht, bevor es in den Versand geht. Haben Sie die richtigen Geräte zur Gewährleistung einer zuverlässigen Gewichtskontrolle? Lesen Sie A Practical Guide to Checkweighers and Checkweighing und erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Kontrollwaagen und über die Wahl des richtigen Geräts für Ihre Ansprüche.
Kostenloses E-Book herunterladen
Sehen Sie die Global Versa und Versa Flex Kontrollwaagen in Aktion