Density-category-page
Vertrauen Sie unseren Detektoren
Unsere Detektoren beweisen seit Jahrzehnten ihre Leistungsfähigkeit in verschiedenen Industriezweigen von der Erdöl- und petrochemischen Produktion bis hin zur Stahl-, Zellstoff- und Papierherstellung und erkennen genau den Produktfüllstand und die Produktdichte, was es unseren Kunden ermöglicht, die Betriebszeit zu gewährleisten und die Effizienz, Produktivität und Sicherheit bei kritischen Prozessanwendungen zu maximieren.
Wir bauen auf anerkannte Technologien und bieten robuste, kontaktfreie, radiometrische und bei Kontakt schwingende Detektoren, die sichere Einblicke in die anspruchsvollsten Umgebungen bieten, unabhängig davon, ob Sie sich mit hohen Temperaturen, hohem Druck oder schädlichen Chemikalien konfrontiert sehen.
Anwendungsspezialisten kontaktieren
Beliebte Produkte für die Dichtemessung
Empfohlene Produkte zur Dichtemessung
Empfohlener Blogbeitrag
Die Kohlenwasserstoffverarbeitung in der heutigen petrochemischen Industrie erfordert bessere Prozesssteuerung sowie höhere Prozesseffizienz und -sicherheit. Die Verkokung ist ein Raffinerieprozess, bei dem Petrolkoks entsteht. Wenn die Methoden der Neutronenrückstreuung und Gammatransmission zusammen angewendet werden („Hybrid Coking Level“ genannt), bieten sie eine bessere Einsicht in die Prozessveränderungen als jede der beiden Methoden für sich.
hybrid-approach-image-230x195