Microbiology Quality Control
Lebensfähigkeit. Rückgewinnung. Reproduzierbarkeit.
Gewährleisten Sie reproduzierbare klinische Testergebnisse und einheitliche mikrobiologische Tests für pharmazeutische Produkte und Lebensmittel mit strikten Qualitätssicherungsmethoden und zuverlässigem Qualitätssicherungsmaterial.
Produktempfehlungen
Erzielen Sie eine höhere Effizienz bei der qualitativen Qualitätskontrolle von klinischen und pharmazeutischen Produkten und Lebensmitteln. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Risiko von Infektionen und Kontaminationen mit Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Inokulationsschleifen zum direkten Ausstreichen. Diese gebrauchsfertigen, in Gel eingebetteten Mikroorganismen erfordern keine Rehydration und keine Behandlung der Organismen und gewährleisten durch ihre vollständige Rückverfolgbarkeit der ATCC®-License-Derivative-Stämme eine hohe Zuverlässigkeit. 
Dank der Test-Mikroorganismen für die quantitative Qualitätskontrolle können Sie reproduzierbare Ergebnisse klinischer Tests und konsistente mikrobiologisches Tests pharmazeutischer Materialien sicherstellen. Mit den in Gel eingebetteten und für die Rehydration bereiten Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Organismen im Zwei-Fläschchen-System lässt sich das Kontaminationsrisiko verringern und eine vollständige Rückverfolgbarkeit durch ATCC®-gewonnene Organismen gewährleisten.
Effiziente Qualitätskontrolle. Mit strikten Qualitätssicherungsmethoden und zuverlässigem Qualitätssicherungsmaterial sichern Sie reproduzierbare Testergebnisse und konsistente mikrobiologische Tests der Wasserqualität.
Sorgen Sie für Konsistenz bei Ihren Färbeprotokollen. Mit diesen vorfixierte Objektträgern zur Qualitätskontrolle können Sie die Kontrolle und Effizienz Ihrer Färbeprotokolle sicherstellen. 
Qualitätskontrollorganismen
Ändern Sie die Art, in der Sie Qualitätskontrollen durchführen, mit einer Vielzahl von mehr als 600 Organismen, die speziell der Qualitätskontrolle dienen und für klinische, pharmazeutische sowie Lebensmittel- und Wassertestverfahren geeignet sind. Entscheiden Sie sich für uns als Partner Ihres Vertrauens bei der Qualitätskontrolle.
Clinical Microbiology
Streamline your clinical microbiology workflow with solutions at every step
Identify infections and antimicrobial susceptibility quickly and accurately to guide optimal patient care with powerful manual and automated technologies, and a comprehensive line of media.
Learn more
Food Microbiology Testing
Access a more complete solution for your microbiological food testing workflow
Have confidence in solutions that bring together the best in food quality and safety testing, and help you remain adaptive, responsive and competitive.
Learn more