Schnelle und genaue Bestimmung der Proteinsequenz
Die Peptidkartierung ist ein wichtiger Bestandteil der biotherapeutischen Charakterisierung. Die so genannte Bottom-Up-Analyse von biologischen Arzneimitteln durch Proteinverdau zu ihren konstituierenden Peptiden ist notwendig, um eine vollständige Sequenzabdeckung des biopharmazeutischen Moleküls sicherzustellen.
Die Peptidkartierung ist eine wichtige Analysemethode für die Wirkstoffforschung und -entwicklung über die klinische Testphase bis hin zu Bioproduktion sowie der Qualitätssicherung und -kontrolle. Wir bieten Ihnen eine einzigartige Kombination von innovativen Technologien in einem lückenlosen Arbeitsablauf, der schnell, zuverlässig, reproduzierbar und einfach einsetzbar ist.
Gefragte Produkte für die Peptidkartierung
Arbeitsablauf für die Peptidkartierung
Peptide mapping workflow
Proteinverdau
Schneller und reproduzierbarer standardisierter Proteinverdau
Diese Kits sind ein bedeutender Fortschritt bei der Probenvorbereitung in der biopharmazeutischen Charakterisierung. Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kits nutzen immobilisiertes Trypsin für einen schnellen und einfachen Proteinverdau, gewährleisten eine hohe Reproduzierbarkeit, Empfindlichkeit und Datenqualität und zeichnen sich durch ein automatisierungskompatibles Format aus.
   Video: SMART Digest Kit Animation
   Webinar: Take the Smart Route to Protein Digestion
Peptidtrennung
Umkehrphasen-Peptidtrennungen mit hoher Auflösung
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC-Säulen für die Peptid-Kartierung von biotherapeutischen Proteinen ermöglichen hervorragende Trennungen und gewährleisten scharfe Peaks. Diese Säulen zeichnen sich durch ein ultrareines Kieselgel-Substrat mit extrem geringem Metallgehalt zur Minimierung von Tailing-Effekten aus und bieten symmetrische Peakformen.
   Webinar: Peptide Separations with Pinpoint Precision
Reproduzierbare und anwenderfreundliche UHPLC
Die neue Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC-Plattform ist die modernste Lösung für biokompatible binäre oder quaternäre Lösungsmittelmischungen. Die Vanquish Flex-Plattform setzt in der Peptidchromatographie neue Maßstäbe bei Präzision und Empfindlichkeit. Dank der sehr stabilen Retentionszeiten können Sie sich bei Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle hinsichtlich der Identität jedes Peptids absolut sicher sein.
Durch seine nahtlose und vollständige Kompatibilität mit DAD, VWD, massenspektrometrischer Detektion und der Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS-Software ist dieses UHPLC-System für Ihre gesamte Medikamentenlinie die richtige Wahl.
   Video: The Evolution of a Biocompatible Masterpiece
Peptid-Massenspektrometrie
Das führende System für die Peptidanalyse
Ein Massenspektrometer für die Peptidkartierung und die intakte Charakterisierung. Die Thermo Scientific™ Q Exactive™ BioPharma-Plattform für Orbitrap-basierte Massenspektrometer ergänzt die leistungsfähigsten Tischgeräte für die Peptidkartierung, die es auf dem Markt gibt, mit herausragenden MS-Analysen von denaturierten und nativen Proteinen und Top- und Middle-Down-Analysefunktionen für Untereinheiten.
In Kombination mit der Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ Software stellt sie eine vollständig integrierte Hard- und Softwarelösung für die biotherapeutische Charakterisierung dar.
   Webinar: Don't Miss a Thing on Your Peptide Mapping Journey
Peptidkartierungssoftware
Integrierte Bottom-up-Analysen und intakte Massencharakterisierung
Sparen Sie Zeit, und erhöhen Sie Ihren Durchsatz mit der integrierten Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ Software. Einfache Software-Abläufe leiten Sie durch die komplette biotherapeutische Charakterisierung, einschließlich der Überprüfung der Peptidsequenzen und der Identifizierung aller Varianten und Modifikationen.
   Webinar: Easily Navigate Biotherapeutic Modifications
Konforme LC- und LC-MS-Software
Optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Labor mit der Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7.2 Chromatography Data System (CDS)-Software. Diese Software ermöglicht eine ausgezeichnete Gerätesteuerung, Automatisierung und Datenverarbeitung für GxP-gerechte biopharmazeutische Fertigung sowie Qualitätssicherung und -kontrolle.
Nutzen Sie von der Methodenerstellung bis zur endgültigen Berichterstattung eine einheitliche Unternehmensumgebung für Ihre routinemäßigen UHPLC- oder LC-MS-Analysen für Peptidkartierungen.
   Video: Learn about CDS
Empfohlenes Video zur Peptidkartierung
A Journey in Biotherapeutic Peptide Mapping with Alexion Pharmaceutical
Sehen Sie, wie bei Alexion Pharmaceuticals, Inc. verlässliche Unternehmensentscheidungen durch die modernsten Verfahren für Chromatographie, Massenspektrometrie und die dazugehörige Software beschleunigt werden.
 In diesem Blog erfahren Sie mehr