Integrierte Systeme zur Strahlenüberwachung
Sicherheit für Personal und kritische Infrastrukturbereiche
Optimierung der Effizienz durch Integration der Strahlenüberwachungssysteme für Personal, Umgebung und Umwelt in einer einzigen Lösung. Das Thermo Scientific™ ViewPoint™ Enterprise Fernüberwachungssystem ist ein vielseitiges Hilfsmittel, das zahlreiche Strahlungsüberwachungsgeräte für Umweltanwendungen und industrielle Prozesse integriert. Dies ermöglicht eine Überwachung in Echtzeit bei Normalbetrieb und bei Stromausfall in kritischen Infrastruktureinrichtungen wie Kernkraftwerken oder bei Anwendungen wie der Identifizierung radiologischer Gefahrenherde, dem Nachweis von Umweltkontamination oder der routinemäßigen Sicherheitsüberwachung.
Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebsmitarbeiter ›    Tragen Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler ein ›
Beliebte Lösungen zur integrierten Strahlenüberwachung
Matrix Mobiles ARIS™ Detektionssystem
RadHalo™ RDP/FM Spektroskopische Umgebungsmonitore
ViewPoint Enterprise Fernüberwachungssystem
Produkte zur integrierten Strahlenüberwachung
Optimierte Sicherheit durch hochempfindliche Umgebungsmonitore, die Strahlung direkt vor Ort oder per Fernüberwachung erfassen und identifizieren. Mobile Geräte zur Strahlenüberwachung können an potenziell gefährlichen Standorten positioniert werden, um Personal vor Ort zu alarmieren. Fest installierte Einheiten ermöglichen eine Fernüberwachung der Strahlendosen in der Umwelt und eine Nuklididentifizierung für Nuklearanlagen, Umweltanwendungen und die Notfallplanung.
Strahlenschutzteams erhalten ein wertvolles Werkzeug zur Ermittlung verwaister Strahlungsquellen, zur Bestimmung der Kontamination und zur Aufdeckung solcher Quellen, die auf zerstörerische, böswillige Absicht zurückzuführen sind. Mit dem Thermo Scientific™ PackEye Strahlendetektionsrucksack kann die Gamma- und Neutronenstrahlung radioaktiver Quellen schnell über einen Neutronendetektor ohne Helium-3 lokalisiert werden.
Schützen Sie Rettungskräfte, kritische Infrastrukturbereiche und die Öffentlichkeit mit einem anwendungsspezifischen System, das Daten aus verschiedenen Strahlungsüberwachungsgeräten zentral verarbeitet und analysiert. Unser ViewPoint Fernüberwachungssystem bietet einen Gesamtüberblick über die Strahlendosis im Normalbetrieb und bei Stromausfall in Kernkraftwerken, Industrieanlagen und an sicherheitsrelevanten Kontrollstellen.
Erweitern Sie Ihr ViewPoint-System um eine umfassende Suite aus Hardware und Software. Dazu gehören das Thermo Scientific™ CNET 3000 Reachback Kommunikationssystem, der Thermo Scientific™ ViewPoint Web-Mapping-Client und das Thermo Scientific™ VP-SaT ViewPoint Einzelgerät.
Nutzen Sie dieses mobile und empfindliche Mess- und Prüfgerät, um Gefährdungen durch radioaktive Stoffe in Echtzeit zu erkennen. Angebracht in einem Geländewagen, Boot oder anderen Fahrzeug, nutzt das Thermo Scientific™ Matrix mobile ARIS Detektionssystem die Leistungsfähigkeit der patentierten Technologie zur natürlichen Hintergrundunterdrückung (NBR) und des proprietären ARIS Advanced Radioisotope Identification System (Erweitertes System zum Nachweis von Radioisotopen) mit der Thermo Scientific™ ViewPoint Enterprise Software.
Schützen Sie Ihre Anlagen, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit durch eine schnelle Erkennung radioaktiver Strahlenquellen über ein Netzwerk zur Erfassung gefährlicher Strahlung in Echtzeit. Das Thermo Scientific™ Matrix MRDS™ System nutzt die Thermo Scientific™ NBR-Technologie zur natürlichen Hintergrundunterdrückung, mit der durch intelligente Selbstkalibrierung schnell zwischen natürlicher Strahlung und künstlichen Strahlenquellen unterschieden werden kann.
Minimieren Sie die Gefährdung durch radioaktive Stoffe bei der Altmetallverwertung über ein drahtloses Strahlendetektions- und Überwachungssystem, das für Greiferinstallationen entwickelt wurde. Das Thermo Scientific™ RadEye™ GR Greiferüberwachungssystem wird auf dem Greifer installiert und untersucht dort das Altmetall noch im Altmetallsammelbecken.
Erweitern Sie den Anwendungsbereich auf eine praktische und kostengünstige Gamma- und Neutronenüberwachung Ihrer unmittelbaren Umgebung mit einem Thermo Scientific™ RadEye Umgebungsmonitor, der an der Wand installiert wird. Wird ein voreingestellter Grenzwert überschritten, löst das System einen akustischen/optischen Alarm aus und der RadEye Umgebungsmonitor kann sofort als mobiles Strahlenüberwachungsgerät eingesetzt werden.
Entdecken Sie mit diesem mobilen Detektionssystem für maritime Anwendungen nukleare Gefahren bereits in Einlaufhäfen, bevor sie eine Bedrohung für Personen und Sachwerte darstellen. 
Ermöglichen Sie eine schnelle und einfache Überwachung der Umgebungsstrahlung mit dem sofort einsatzbereiten Thermo Scientific™ Strahlenschutzprogramm für Kernkraftwerke.
Ressourcen
Support
We provide a single source for global integrated service, support and parts supply for all your radiation, measurement and security products. 
Request service ›