Analyse von Glas und Keramik
Materialien, die Hitze, Zeit und Wetter standhalten
Keramik und Glas sind anorganische, nichtmetallische Materialien. Sie bilden eine einzigartige, analytische Herausforderung aufgrund ihrer verschiedenen Materialstrukturen: geordnete kristalline oder eine eher zufällige nicht-kristalline (glasige) Strukturen.
Die einfachste Form von Glas besteht nur aus Silika (SiO2), aber dieses ist teuer und schwer zu verarbeiten. Daher haben die meisten Glassorten SiO2 als Hauptbestandteil, eine beliebige Form von Soda als Flussmittel, Kalk als Stabilisator und weitere Oxide, die dem Glas spezifische Eigenschaften wie Farbe und Härte verleihen.
Werkstoffwissenschaftler verändern diese Zusammensetzung, um Glas herzustellen, das härter und äußerst widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen ist, wirkungsvoller den Strahlungswärmefluss steuern kann und für die Entwicklung anderer Anwendungen geeignet ist. XPS, RFA und XRD sind sehr nützliche Verfahren in diesem Forschungsbereich.
Erfahren Sie in den folgenden Ressourcen und Produktinformationen mehr darüber, welche Verfahren für die Keramik- und Glasanalyse wir für die verschiedene Anwendungen empfehlen.
Kontaktieren Sie uns
Gängige Produkte für die Analyse von Glas und Keramik
Es wurden keine Einträge gefunden, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
Verfahren Typ Titel
RFA Anwendungshinweis Small Spot XRF Analysis of Inclusions in Glass
RFA Anwendungshinweis Analysis of Flat Glass Standard Samples by XRF
WDRFA Anwendungshinweis Analysis of Oxides in Glass by XRF
XPS Anwendungshinweis Characterization of Low-Emissivity Glass Coatings using XPS
Extrusion, Rheologie Anwendungshinweis Testing the Flow Characteristics of Glass Fiber Reinforced TPU
Rheologie Anwendungshinweis Characterizing Powder Coatings in Oscillation
RFA Anwendungshinweis Analysis of TFT Glass
Mikroanalytik Webinar Pathfinder Pinnacle for Ceramics Analysis
Mikroanalytik Webinar Analyzing Ceramic Materials with Pathfinder Alphine Software
Compoundierung und Extrusion, Rheologie Webinar MIM/PIM Application: Labormischer, Compounding, Rheologie
EDRFA Anwendungshinweis Analysis of Glass with the ARL QUANT'X