HDI-FTIR-Accessories-230x195
Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Probe
Die Weiterentwicklung bei der FTIR-Ausstattung und den Verfahren für die Probenhandhabung hat neues Zubehör hervorgebracht, mit dem die mühsame Probenvorbereitung deutlich einfacher wird oder ganz entfällt. Bei uns finden Sie ein umfassendes Sortiment von herkömmlichem und Smart Zubehör, mit dem Sie die Ansprüche Ihrer Anwendungen erfüllen können. Zudem finden Sie bei uns eine Auswahl von Mikroskopobjektiven für die Analyse kleiner Probenmengen.
Beliebtes FTIR-Zubehör
Empfohlenes FTIR-Zubehör
Zubehör für FTIR-Gasmessung
Die Thermo Scientific™ Antaris™ IGS Gaszellen sind auf die Ansprüche der Anwender in der Industrie ausgelegt. Bei diesen Gaszellen handelt es sich um Zellen mit mehreren Durchgängen, die sich durch eine breite Palette an Empfindlichkeiten und chemischen Verträglichkeiten auszeichnen und so den Bedürfnissen der heutigen Anwendungen für die Gasanalyse entsprechen.
Zubehör für FTIR-Mikroskope
Mithilfe von Thermo Scientific Mikroskopzubehör können Sie Spektren mit hervorragender Qualität erzielen. Unsere Kondensatoren und Objektive mit fest eingestellter Kompensation tragen zu einer Verbesserung von Transmissions- und Reflexionsmessungen bei, und unsere Kondensatoren und Objektive mit verstellbarer Kompensation korrigieren die durch Infrarotfenster über oder unter der Probe verursachte sphärische Aberration.
FTIR-Zubehör und Verbrauchsmaterial
Mit unserem breiten Angebot an Zubehör können Sie die bestmöglichen Spektralmessungen vornehmen, unabhängig von den Verfahren für die Probenhandhabung. Diese Verfahren für die Probenhandhabung sind je nach Art der Probe mehr oder weniger wirkungsvoll.
FTIR-Zubehör für die Analyse von Feststoffen
Thermo Scientific ATR-Zubehör (Abgeschwächte Totalreflexion) eignet sich hervorragend für die Analyse von homogenen Festkörpern, Oberflächenschichten eines mehrschichtigen Festkörpers oder Beschichtungen auf Festkörpern. Selbst sehr harte, unregelmäßig geformte Festkörper können mithilfe eines harten ATR-Kristallmaterials wie Diamant analysiert werden. Mit dem Smart Remissionszubehör kann eine breite Vielfalt an Proben analysiert und der Aufwand für die Probenvorbereitung minimiert werden.
FTIR-Zubehör für die Analyse von Flüssigkeiten
Die abgeschwächte Totalreflexion (ATR) ist die bevorzugte Methode zur Flüssigkeitsanalyse, da lediglich ein Tropfen Flüssigkeit auf ein Kristall aufzubringen ist. Mit unserem ATR-Zubehör optimieren Sie die Möglichkeiten für die Materialerkennung und den Materialnachweis der Thermo Scientific FTIR-Spektrometer für eine Vielfalt von Flüssigproben und erhalten in wenigen Sekunden Spektraldaten höchster Qualität.
Neu: FTIR-Mikroskop
Sehen. Scannen. Analysieren.
Das neue Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™ 5 FTIR-Mikroskop ermöglicht durch einfaches Fokussieren und Auslösen eine schnelle, einfache Identifizierung von Verunreinigungen und Defekten, die sich auf die Produktqualität auswirken.  Es ist sofort einsatzbereit und liefert Ihnen Antworten in Minutenschnelle. 
  • Einfach: lässt sich genauso einfach bedienen wie ein Stereomikroskop
  • Schnell: einfaches Fokussieren und Auslösen liefert schnelle Antworten
  • Zuverlässig: gefertigt für jahrelangen problemlosen Betrieb
Das Nicolet iN5 Mikroskop eignet sich hervorragend für die Anforderungen eines gut ausgelasteten QS/QK-Labors und bietet jahrelangen zuverlässigen Betrieb bei unterschiedlichen Benutzern und Produkten.
Weitere Informationen ›
iN5 FTIR-Mikroskop