Überblick
Der Thermo Scientific Antaris IGS Gasanalysator ist ein flexibler, leistungsstarker und spezieller Analysator für eine Vielzahl von Gasanwendungen. Dieser Multikomponenten-Gasanalysator wurde unter Mitwirkung von Marktführern der Branche entwickelt, um spezifische Anforderungen der Gasanalyse zu erfüllen. Er bietet Leistung, Geschwindigkeit und Empfindlichkeit auf Forschungsniveau in einem Paket, das speziell für den Einsatz in Anlagen- und Prozessumgebungen konzipiert wurde.
Merkmale
Der Antaris IGS Gasanalysator bietet eine hohe Leistung bei der Kalibrierung und Stabilität sowie eine Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung und liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse. Der Analysator lässt sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Er kann montiert auf industriellen Gestellen und als Tischausführungen konfiguriert werden. Flexible Optionen hinsichtlich Gaszellenkonfigurationen und Detektoren stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Thermo Scientific RESULT Software im Antaris IGS Gasanalysator bietet anwenderfreundliche Tools für Routineanalysen, Methodenentwicklung, Methodentransfer, Betriebseinrichtung und Datenanalyse.
Anwendungen
Der Antaris IGS Gasanalysator eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen der FTIR-basierten Gasanalyse, darunter die Überwachung von hochreinen Spezialgasen in der Halbleiterfertigung, Verbrennungsemissionen, industriellen Emissionen und toxischen/verschmutzenden Analyten sowie Biogas, Wasserstoff und anderen erneuerbaren Energieträgern.
Ressourcen zur FTIR-Analyse von Gasen in der Industrie
Finden Sie FTIR-basierte Verfahren, Webinare und Anwendungen, in denen Abgasanalyse, die kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM) und die Bewertung hochreiner Gase beschrieben werden.