SI-MicroSpecSelecGuide-320x290-5402
FTIR- und Raman-Mikroskope sowie Lösungen zur Entnahme von Mikroproben
Finden Sie das beste Thermo Scientific™ Nicolet™ oder Thermo Scientific™ DXR™ Mikrospektroskopiesystem, das Ihren Erwartungen entspricht und sich Ihren wachsenden Anforderungen anpasst. Klicken Sie auf das Gerätebild unten, um mehr Informationen zur größten Auswahl an Lösungen für die Mikrospektroskopie in der Branche zu erhalten.
Mikrospektroskopie ermöglicht Ihnen,
1. das Auffinden der Punkte von Interesse Ihrer Probe und anschließend
2. das Ermitteln unbekannter Materialien mittels Spektralanalyse (Ein-Punkt-Messung) oder spektraler Bildgebung (Raum-Spektroskopie).
Gewähren Sie unseren erfahrenen Experten einen Einblick in Ihren Arbeitsablauf, damit Ihr Budget nicht überschritten wird und Sie die Leistungsfähigkeit erhalten, die Sie benötigen (z. B. ultraschnelles Mapping, Mikro-ATR etc.).
Sprechen Sie mit unseren Experten
  SurveyIR Mikrospektroskopie-Zubehör + Nicolet iS5 FTIR-Spektrometer
Nicolet iN5 IR-Mikroskop + Nicolet iS10 FTIR-Spektrometer
Nicolet Continuμm IR-Mikroskop + Nicolet iS50 FTIR-Spektrometer Nicolet iN10 IR-Mikroskop Nicolet iN10 MX IR-Bildgebungsmikroskop DXR2 Raman-Mikroskop DXR2xi Raman-Bildgebungsmikroskop
Produktbild
Problem gelöst Identifizierung Identifizierung
Identifizierung
Räumliche Verteilung
Identifizierung
Räumliche Anordnung und Verteilung
Identifizierung
Räumliche Anordnung und Verteilung
Identifizierung
Morphologie
Räumliche Anordnung und Verteilung
Identifizierung
Morphologie
Räumliche Anordnung und Verteilung
Ideal für...
GEWÄHRLEISTEN
Routineanalysen der Qualitätssicherung und -kontrolle
GEWÄHRLEISTEN
Routineanalysen der Qualitätssicherung und -kontrolle
LÖSEN
Analytikdienste und Supportlabore
LÖSEN
Analytikdienste und Supportlabore
ENTDECKEN
Forschungslabore
LÖSEN
Analytikdienste und Supportlabore
ENTDECKEN
Forschungslabore
Häufigkeit der Nutzung Gelegentlich oder regelmäßig Gelegentlich Wöchentlich oder täglich  Wöchentlich oder täglich  Wöchentlich oder täglich  Wöchentlich oder täglich  Wöchentlich oder täglich 
Fähigkeiten des Nutzers Einfach Einfach Erweitert Erweitert Erweitert Mittel Mittel
Probengröße (räumliche Auflösung) 100 μm 25 μm 10 μm 10 μm 10 μm 1 μm 1 μm
Analyse von Einzelpunkten  
Analyse kleiner Bereiche    
Analyse großer Bereiche und räumlicher Verhältnisse          
Grad der Automatisierung keiner keiner ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Erweiterte Optionen für die Mikroskopie        
Formfaktor Entnahme von Mikroproben Verbunden zu FTIR-Spektrometer Verbunden zu FTIR-Spektrometer Verbunden zu FTIR-Spektrometer Integriertes Mikroskop Integriertes Mikroskop Integriertes Mikroskop Integriertes Mikroskop
Wöchentlich oder täglich 
Wöchentlich oder täglich 
9109_4922_2guys_Fade
Hinweis: Alle IR-Mikroskope benötigen einen PC zur Bedienung oder Datenansicht.
Anwendungen: Pharmazeutika, Forensik, Kosmetik, Bergbau, Geologie, Automobilindustrie, Polymere, Verpackung, Lacke, Elektronik, Nanomaterialien,
Halbleiter, Lebensmittel, Tinten und Farbstoffe
SurveyIR ist eine Marke von Czitek, LLC. Alle übrigen Marken sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific und ihrer Tochtergesellschaften.