HB-GENESYSSelectionGuide-1180x250-6430
Entwickelt für Anwender und Ergebnisse
Für Schulungen über Routinemessungen bis zur Entdeckung der nächsten bahnbrechenden Substanz – Thermo Scientific GENESYS Spektralphotometer sind speziell für die Ansprüche des heutigen modernen Labors konzipiert.
Klicken Sie unten auf die Registerkarten „UV/VIS“ und „VIS“, um unsere Gerätevergleiche anzuzeigen. 
  • Sofortige Durchführung von Messungen dank des anwenderfreundlichen Startmenüs auf dem hochauflösenden Farbdisplay
  • Einfaches Austauschen von Proben dank der großen, leicht zugänglichen Probenkammer
  • Schnelles Speichern der Daten auf beliebige Weise dank verschiedener Datenexportfunktionen
Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern
Für erweiterte Lehrlabore, F+E, Forschungs- und Life-Science-Anwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern. Für erweiterte Lehrlabore, F+E, Forschungs- und Life-Science-Anwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern. Für Labore, die einen Doppelstrahl mit einer Referenzküvettenposition benötigen.
Klicken Sie auf die Gerätetitel, um weitere Informationen und Spezifikationen zu erhalten.
GENESYS 50
UV/VIS-Spektralphotometer
GENESYS 150
UV/VIS-Spektralphotometer
BioMate 160
UV/VIS-Spektralphotometer
GENESYS 180
UV/VIS-Spektralphotometer
MERKMALE:
Spektralbereich UV/VIS UV/VIS UV/VIS UV/VIS
Optik Zweistrahl Zweistrahl Zweistrahl Doppelstrahl
Display Touchscreen (7 Zoll) Touchscreen (7 Zoll), neigbar Touchscreen (7 Zoll), neigbar Touchscreen (7 Zoll), neigbar
Passend für Reagenzgläser
Herausnehmbare und waschbare Probenkammer
Kompatibel mit 4- und 8-fach-Küvettenwechslern* Nur einzelne Küvetten
Sipper, Peltier, Faseroptiksonden-kompatibel
A-T-C
Scan
Quant, fixiert, Live-Anzeige, OD600
Kinetik
Kompatibel mit Thermo Scientific VISIONlite Software
WLAN-USB-Adapter verfügbar
Drucker zum Einrasten verfügbar
Life-Science-Methoden – Nukleinsäure (A260); Protein (A280 und A205); kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung
Probenkammer
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm Größe
  • Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Faseroptiksonde
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Faseroptiksonde
  • 8-fach-Küvettenwechsler (Standard)
Zusätzlich Platz für (optional):
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Faseroptiksonde
Garantie 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre**
  Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern Für erweiterte Lehrlabore, F+E und Forschungsanwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern.
Klicken Sie auf die Gerätetitel, um weitere Informationen und Spezifikationen zu erhalten.
GENESYS 30
VIS-Spektralphotometer
GENESYS 40
VIS-Spektralphotometer
GENESYS 140
VIS-Spektralphotometer
MERKMALE:
Spektralbereich VIS VIS VIS
Optik Einzelstrahl Zweistrahl Zweistrahl
Display Farbdisplay (5 Zoll) Touchscreen (7 Zoll) Touchscreen (7 Zoll), neigbar
Passend für Reagenzgläser
Herausnehmbare und waschbare Probenkammer
Kompatibel mit 4- und 8-fach-Küvettenwechslern* Nur einzelne Küvetten Nur einzelne Küvetten
Sipper, Peltier, Faseroptiksonden-kompatibel
A-T-C
Scan
Quant, fixiert, Live-Anzeige, OD600
Kinetik
Kompatibel mit Thermo Scientific VISIONlite Software
WLAN-USB-Adapter verfügbar
Drucker zum Einrasten verfügbar
Life-Science-Methoden – Nukleinsäure (A260); Protein (A280 und A205); kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung
Probenkammer
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm Größe
  • Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm Größe
  • Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat
  • Sipper-Zubehör
Garantie 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre**
Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern
Für erweiterte Lehrlabore, F+E, Forschungs- und Life-Science-Anwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern. Für erweiterte Lehrlabore, F+E, Forschungs- und Life-Science-Anwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern. Für Labore, die einen Doppelstrahl mit einer Referenzküvettenposition benötigen.
Klicken Sie auf die Gerätetitel, um weitere Informationen und Spezifikationen zu erhalten.
GENESYS 50
UV/VIS-Spektralphotometer
GENESYS 150
UV/VIS-Spektralphotometer
BioMate 160
UV/VIS-Spektralphotometer
GENESYS 180
UV/VIS-Spektralphotometer
MERKMALE:
Spektralbereich UV/VIS UV/VIS UV/VIS UV/VIS
Optik Zweistrahl Zweistrahl Zweistrahl Doppelstrahl
Display Touchscreen (7 Zoll) Touchscreen (7 Zoll), neigbar Touchscreen (7 Zoll), neigbar Touchscreen (7 Zoll), neigbar
Passend für Reagenzgläser
Herausnehmbare und waschbare Probenkammer
Kompatibel mit 4- und 8-fach-Küvettenwechslern* Nur einzelne Küvetten
Sipper, Peltier, Faseroptiksonden-kompatibel
A-T-C
Scan
Quant, fixiert, Live-Anzeige, OD600
Kinetik
Kompatibel mit Thermo Scientific VISIONlite Software
WLAN-USB-Adapter verfügbar
Drucker zum Einrasten verfügbar
Life-Science-Methoden – Nukleinsäure (A260); Protein (A280 und A205); kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung
Probenkammer
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm Größe
  • Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Faseroptiksonde
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Faseroptiksonde
  • 8-fach-Küvettenwechsler (Standard)
Zusätzlich Platz für (optional):
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Faseroptiksonde
Garantie 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre**
  Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern Für erweiterte Lehrlabore, F+E und Forschungsanwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern.
Klicken Sie auf die Gerätetitel, um weitere Informationen und Spezifikationen zu erhalten.
GENESYS 30
VIS-Spektralphotometer
GENESYS 40
VIS-Spektralphotometer
GENESYS 140
VIS-Spektralphotometer
MERKMALE:
Spektralbereich VIS VIS VIS
Optik Einzelstrahl Zweistrahl Zweistrahl
Display Farbdisplay (5 Zoll) Touchscreen (7 Zoll) Touchscreen (7 Zoll), neigbar
Passend für Reagenzgläser
Herausnehmbare und waschbare Probenkammer
Kompatibel mit 4- und 8-fach-Küvettenwechslern* Nur einzelne Küvetten Nur einzelne Küvetten
Sipper, Peltier, Faseroptiksonden-kompatibel
A-T-C
Scan
Quant, fixiert, Live-Anzeige, OD600
Kinetik
Kompatibel mit Thermo Scientific VISIONlite Software
WLAN-USB-Adapter verfügbar
Drucker zum Einrasten verfügbar
Life-Science-Methoden – Nukleinsäure (A260); Protein (A280 und A205); kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung
Probenkammer
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm Größe
  • Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm Größe
  • Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat
  • Sipper-Zubehör
Garantie 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre**
** Drei Jahre Garantie ab Registrierung des Geräts verfügbar
Legendäre Zuverlässigkeit. Unerreichte Anwenderfreundlichkeit.
Die nächste Generation der Thermo Scientific GENESYS Familie von VIS- und UV/VIS-Spektralphotometern basiert auf 60 Jahren Erfahrung in der Spektroskopie und bietet außergewöhnliches Leistungsverhalten in einem modernen Design. Zählen Sie auf ein GENESYS Spektralphotometer, das Ihnen genaue, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre Anwendungsanforderungen liefert. 
Broschüre herunterladen
Broschüre zur GENESYS Familie