X-ray diffraction
Erfüllen Sie die Anforderungen hochpräziser chemischer Analysen
Mit der Röntgendiffraktion (XRD), einem vielseitigen und zerstörungsfreien Analyseverfahren, erhalten Sie schnell detaillierte Struktur- und Phaseninformationen zu Materialien. Die XRD-Analyse bietet Hochleistungsergebnisse in verschiedenen Anwendungsbereichen in Industrie und Forschung, u. a. akademische Forschung, Chemikalien, Pharmazeutika, Polymere, Halbleiter, Dünnfilme, Metalle und Mineralien.
Wenn Sie mehr erfahren möchten oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich umgehend an einen unserer Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen anfordern ›
Empfohlene XRD-Systeme für Materialwissenschaften
Erhalten Sie mit dem kompakten, preisgünstigen Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 100 Röntgendiffraktometer ein spezielles XRD-System für akademische und routinemäßige Anwendungen, wie auch der Qualitätssicherung und -kontrolle. Dieses transportable Tischgerät bietet auffallend hohe Flexibilität.
Erleben Sie Echtzeitmessung in einem einfachen, aber leistungsstarken XRD-Analysator-Tischgerät. Das Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 1000 Röntgendiffraktometer bietet eine wartungsfreie, vereinfachte Bedienung zur Qualitätssicherung und für routinemäßige XRD-Untersuchungen.
Das Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 3000 Röntgendiffraktometer erlaubt Ihnen schnelle und exakte Messungen. Dieses forschungstaugliche Diffraktionssystem enthält hochauflösende Detektoren, einen großen Probenbereich sowie unterschiedliche Röntgenquellen.
Führen Sie Phasenidentifizierung und Quantifizierung sowie strukturelle Analyse von polykristallinen Materialien durch. Das Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 5000 Röntgendiffraktometer kann für Anwendungen vorbereitet werden, die ein Vierkreis-Goniometer erfordern.
Führen Sie fortschrittliche Analysen und kombinierte Studien in Echtzeit durch. Das Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 6000 Röntgendiffraktometer ermöglicht Dünnschichtanalyse, Reflektometrie, Mikrodiffraktion, Eigenspannungsanalyse und Strukturmessungen.
Erreichen Sie eine zuverlässige Analyse mit hoher Reproduzierbarkeit und hohem Probendurchsatz. Der Thermo Scientific™ ARL™ 9900 Pot Flux Röntgenanalysator umfasst XRD, um typische Badphasen zu analysieren, sowie XRF, um den Gesamtkalziumgehalt in Badproben zu bestimmen.
Führen Sie sowohl chemische als auch Phasenanalysen in einem einfachen Arbeitsgang mit dem Thermo Scientific™ ARL™ 9900 Total Zementanalysator durch. Erreichen Sie hervorragende Prozesskontrolle und gewährleisten Sie konsistente Klinkerqualität. 
Erzielen Sie eine effiziente Prozessüberwachung und -kontrolle für Metallurgie- und Bergbauprozesse mit umfangreichen RFA- und XRD-Funktionalitäten in einem schnellen, rationalisierten Prozess unter Verwendung der Thermo Scientific™ ARL™ 9900 Röntgen-WorkStation™.
Nehmen Sie qualitative und quantitative Analyse von polykristallinen Materialien vor. Das Thermo Scientific™ ARL™ X'TRA Pulverdiffraktometer kann für Phasenübergänge sowie strukturelle Untersuchungen bei niedrigen und hohen Temperaturen, außergewöhnlichen Umgebungsbedingungen, auf Dünnfilmen und kleinen Proben angepasst werden.
Video: Tisch-Röntgendiffraktometer für schnelle und dynamische Analysen