Safety and Security
Tragbare Geräte zur Erkennung unbekannter chemischer Substanzen und Drogen am Einsatzort
Wenn die Sicherheit gefährdet ist, sind Informationen schnellstmöglich gefordert. Thermo Scientific™ Handgeräte zur chemische Analyse ermöglichen an Ort und Stelle eine sofortige Identifizierung von unbekannten Chemikalien, Sprengstoffen, chemischen Waffen sowie Narkotika. Diese robusten, zweckmäßigen Messgeräte bringen die Leistungsfähigkeit von Raman- und FTIR-Spektroskopie direkt in den Gefahrenbereich und liefern spezifische, verbindliche Daten. So können Rettungskräfte und ABC-Einheiten schneller als je zuvor aktiv werden .
Wenn zeitliche Abläufe eine entscheidende Rolle spielen und eine eindeutige Identifizierung die einzige Option darstellt, verlassen sich Sprengkörperräumdienst, Einsatzkräfte für Gefahrgut und Polizeiorganisationen auf der ganzen Welt auf unsere Handgeräte zur chemische Analyse wegen ihrer Genauigkeit, Geschwindigkeit und langen Lebensdauer.
Demo anfordern ›
Handgeräte zur chemische Analyse für Sprengstoff, Gefahrgut und Narkotika
Anwendungen
Unsere Produktpalette bietet die folgenden Anwendungen:
Schnelle Identifizierung von Drogen in einem einzigen Test, darunter Betäubungsmittel, synthetische Drogen, Streckmittel und Drogenausgangsstoffe. Der Thermo Scientific™ TruNarc™ tragbare Narkotika-Analysator wird von Drogenfahndern, Zollbeamten und Strafverfolgungsbehörden für eine schnellere Analyse bei Verdacht auf illegalen Drogen angewendet und ermöglicht eine zerstörungsfreie, kontaktlose Beprobung, um Beweise nicht zu erhalten.
Mit den Thermo Scientific™ Raman- und FTIR-Handgeräten zur Chemikalienidentifizierung können Sie Sprengstoffe, ihre Ausgangsstoffe und improvisierte explosionsfähige Geräte sofort identifizieren. Jetzt bieten wir Ihnen Thermo Scientific™ Gemini™, das weltweit erste und einzige Handgerät, das FTIR- und Raman-Spektroskopie in einem Gerät kombiniert, um Ergänzungs- und Bestätigungstests vor Ort zu ermöglichen.
Nutzen Sie die Leistung von Raman- oder FTIR-Spektroskopie, um den Inhalt von Fässern, Beuteln, Flaschen und vielem mehr direkt im Gefahrenbereich zu überprüfen. Die Thermo Scientific™ FirstDefender™, TruDefender™ und Gemini™ Handgeräte ermöglichen eine sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Materialien, ohne die Verzögerung und die Kosten einer herkömmlichen Gefahrstoffanalyse im Labor.
Schnelle Identifizierung von Sprengstoffen, chemischen Waffen und Chemikalien. Thermo Fisher Scientific ist der branchenweit anerkannte Marktführer in Bereich der mobiler Raman-Technologie mit über 10.000 Geräten, darunter dem Thermo Scientific™ FirstDefender™ RMX Handgerät zur Identifizierung von Chemikalien, das in jedem Bereich des US-Militärs sowie bei Streitkräften und Polizeibehörden weltweit eingesetzt wird.